Fortfahren mit
402085
Indirubin-3′-monoxim
A potent, reversible, and ATP-compatible inhibitor of GSK-3β (glycogen synthase kinase 3β), Cdk1 (cyclin-dependent kinase1) and Cdk5 (IC50 = 22 nM, 180 nM, and 100 nM, respectively).
Synonym(e):
Indirubin-3′-monoxim
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H11N3O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
277.28
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
dark red
solubility
DMSO: 5 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
InChI key
HBDSHCUSXQATPO-UHFFFAOYSA-N
General description
Ein starker, reversibler und um ATP konkurrierender Inhibitor von GSK-3β; (Glykogensynthasekinase 3β;), Cdk1 (zyklinabhängige Kinase 1) und Cdk5 (IC50 = 22 nM, 180 nM bzw. 100 nM). Hemmt die Proliferation einer Vielzahl von Zellen in der G2/M-Phase des Zellzyklus. Hemmt die Tau-Phosphorylierung bei Alzheimer in-vitro und in-vivo an krankheitsspezifischen Stellen. Berichten zufolge hemmt es auch die In-vivo-Phosphorylierung von DARPP-32 mittels Cdk5 an Thr75.
Ein starker, zellpermeabler, reversibler und um ATP konkurrierender Inhibitor von Glykogensynthasekinase-3β; (IC50 = 22 nM) und zyklinabhängigen Kinasen (IC50 = 180 nM für Cdk1 und 100 nM für Cdk5). Hemmt die Proliferation einer Vielzahl von Zellen in der G2/M-Phase des Zellzyklus. Hemmt die Tau-Phosphorylierung bei Alzheimer in-vitro und in-vivo an krankheitsspezifischen Stellen. Berichten zufolge hemmt es auch die In-vivo-Phosphorylierung von DARPP-32 mittels Cdk5 an Thr75.
Biochem/physiol Actions
Reversibel: ja
Zellpermeabel: ja
Primärziel
Gsk-3β;
Produkt konkurriert mit ATP.
Ziel-IC50: 22 nM, 180 nM und 100 nM gegen GSK-3β;, Cdk1 bzw. Cdk5
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 6 Monate haltbar.
Other Notes
Bain, J., et al. 2003. Biochem. J. 371, 199.
Leclerc, S., et al. 2000. J. Biol. Chem.276, 251.
Hoessel, R., et al. 1999. Nat. Cell Biol. 1, 60.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
402088I0404361553
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Calbiochem®
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
-
storage condition
OK to freeze, protect from light
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
402085-1MG04055977211771