Fortfahren mit
401215
Schwer- und leichtkettenspezifisches Ziegen-Anti-Maus-IgG-Antikörper-Peroxidase-Konjugat
liquid, Calbiochem®
Synonym(e):
Anti-Maus-IgG (Ziege), IgG-Antikörper (Ziege)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
2 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 291,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.46
UNSPSC Code:
12352203
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
mouse
Application:
Citations:
104
€ 291,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
goat
Quality Segment
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
form
liquid
contains
≤0.02% Thimerosal as preservative
species reactivity
mouse
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
do not freeze
dilution
(Enzyme Immunoassay (1:10,000)
Immunoelectrophoresis )
isotype
IgG
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
General description
An Meerrettich-Peroxidase (HRP) konjugierter, immunaffinitätsgereinigter polyklonaler Ziegenantikörper. Erkennt Schwer- und Leichtketten von Maus-IgG.
Dieses schwer- und leichtkettenspezifische Ziegen-Anti-Maus-IgG-Antikörper-Peroxidase-Konjugat ist zur Verwendung bei der Immunelektrophorese im Rahmen von Enzym-Immunassays zum Nachweis von schwer- und leichtkettenspezifischem Maus-IgG validiert.
Application
Enzym-Immunassay (1:10.000)
Immunelektrophorese (siehe Anmerkungen)
Packaging
Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Fläschchenetikett.
Physical form
In PBS, 0,5 mM EDTA, 10 % Mannose, 2 % Saccharose, 1 % BSA, pH-Wert 7,6.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Um das Verbot von The Interstate Mercury Education and Reduction Clearinghouse (IMERC) zum Verkauf von mit Quecksilber versetzten Produkten einzuhalten, darf dieses Produkt in den folgenden US-Staaten nicht verkauft werden: Rhode Island und Connecticut.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
401253401393401353
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
species reactivity
mouse
species reactivity
mouse
species reactivity
rabbit
species reactivity
rabbit
biological source
goat
biological source
goat
biological source
goat
biological source
goat
isotype
IgG
isotype
IgG
isotype
IgG
isotype
IgG
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
oder
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
401215-2ML04055977188929