Fortfahren mit
401020
Imiquimod
≥98% (HPLC), TLR7 agonist, solid
Synonym(e):
Imiquimod, 1-(2-Methylpropyl)-1H-imidazol[4,5-c]quinolin-4-amin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 329,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C14H16N4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
240.30
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
€ 329,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Imiquimod, An imidazoquinoline compound that acts as a potent immunomodulator and displays anti-angiogenic, anti-viral and anti-inflammatory properties.
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
white
solubility
DMSO: 3 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[n]1(c2c(nc1)c(nc3c2cccc3)N)CC(C)C
InChI
1S/C14H16N4/c1-9(2)7-18-8-16-12-13(18)10-5-3-4-6-11(10)17-14(12)15/h3-6,8-9H,7H2,1-2H3,(H2,15,17)
InChI key
DOUYETYNHWVLEO-UHFFFAOYSA-N
General description
Eine Imidazoquinolin-Verbindung, die als starker Immunmodulator fungiert und anti-angiogene, antivirale und entzündungshemmende Eigenschaften aufweist. Bindet Berichten zufolge den Zelloberflächenrezeptor TLR7 (Toll-like-Rezeptor 7) und induziert die Sekretion von mehreren proinflammatorischen Zytokinen und Chemokinen in-vitro und in-vivo.
Biochem/physiol Actions
Primärziel
TLR7 (Toll-like-Rezeptor 7)
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: nein
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Preparation Note
Für vollständige Solubilisierung ist eine Erwärmung auf 60 °;C erforderlich.
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 3 Monate haltbar. Nach dem Auftauen muss das gefällte Produkt zur Resolubilisierung möglicherweise erwärmt werden.
Other Notes
Aufgrund der Beschaffenheit der in dieser Lieferung enthaltenen Gefahrgüter können zusätzliche Versandkosten bei Ihrer Bestellung anfallen. Bestimmte Größen sind ggf. von den Versandzuschlägen für Gefahrgüter ausgenommen. Um weitere Informationen über diese Versandzuschläge zu erhalten, kontaktieren Sie bitte Ihren lokalen Vertrieb.
Majewski, S., et al. 2005. Int. J. Dermatol.44, 14.
Gibson, S.J., et al. 2002. Cell. Immunol.218, 74.
Hemmi, H., et al. 2002. Nat. Immunol.3, 196.
Megyeri, K., et al. 1995. Mol. Cell. Biol.15, 2207.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Toxisch (F)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
I51591338313PHR2716
Imiquimod United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1338313
Imiquimod
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
form
solid
form
solid
form
-
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
300
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Imiquimod
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Peishan Li et al.
Bioactive materials, 34, 466-481 (2024-01-31)
Cancer patients by immune checkpoint therapy have achieved long-term remission, with no recurrence of clinical symptoms of cancer for many years. Nevertheless, more than half of cancer patients are not responsive to this therapy due to immune exhaustion. Here, we
Global Trade Item Number
SKUGTIN
401020-250MG04055977189414