Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352202
Clone:
-
Species reactivity:
-
Application:
—
Citations:
5
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenassay
>95% (SDS-PAGE)
Quality Level
form
liquid
contains
≤0.1% sodium azide as preservative
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Natives IgG1 aus menschlichem Myelomplasma. Aufgereinigt aus Plasma von Patienten mit Myelomen, die IgG1 mit Kappa-Leichtketten produzieren.
Physical form
In 150 mM NaCl, 20 mM Natriumphosphatpuffer, pH 7,4.
Preparation Note
Aus Plasma hergestellt, das in zertifizierten Tests keine Reaktion auf HBsAg und Antikörper gegen HCV, HBc, HIV-1 und HIV-2 zeigte.
Other Notes
Ein einzelner Bogen durch Immunelektrophorese gegen Antiserum auf Human-Vollserum und humane κ;-freie und gebundene Leichtketten.κ; Hinweis: Die schwere Myelom-IgG-Kette kann bei der Gelelektrophorese entweder als Einzel- oder Doppelband erscheinen. Mit den Assay-Bedingungen verbundene Variablen geben die korrekte Arbeitsverdünnung vor.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Anna Moroz et al.
Bioconjugate chemistry, 29(10), 3476-3482 (2018-09-20)
The swell of experimental imaging technologies to noninvasively measure immune checkpoint protein expression presents the opportunity for rigorous comparative studies toward identifying a gold standard. 89Zr-atezolizumab is currently in man, and early data show tumor targeting but also abundant uptake
Lili Huang et al.
Journal of leukocyte biology, 80(4), 905-914 (2006-08-05)
LFA-1 (alpha(L)beta(2)) mediates cell-cell and cell-extracellular matrix adhesions essential for immune and inflammatory responses. One critical mechanism regulating LFA-1 activity is the conformational change of the ligand-binding alpha(L) I domain from low-affinity (LA), closed form, to the high-affinity (HA), open
R B Cejas et al.
Scientific reports, 11(1), 10981-10981 (2021-05-28)
Persons with Down syndrome (DS, trisomy 21) have widespread cellular protein trafficking defects. There is a paucity of data describing the intracellular transport of IgG in the context of endosomal-lysosomal alterations linked to trisomy 21. In this study, we analyzed