Fortfahren mit
400076-M
Hypericin
Polycyclic dione that has anti-retroviral activity.
Synonym(e):
Hypericin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C30H16O8
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
504.44
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
description
Merck USA index - 14, 4863
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
black
solubility
ethanol: 1 mg/mL, methanol: 1 mg/mL, DMSO: 10 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Oc1c2c3c4c5c6c2c(cc(c6C(=O)c7c5c(c8c4c(c(cc8C)O)C(=O)c3c(c1)O)c(cc7O)C)O)O
InChI
1S/C30H16O8/c1-7-3-9(31)19-23-15(7)16-8(2)4-10(32)20-24(16)28-26-18(12(34)6-14(36)22(26)30(20)38)17-11(33)5-13(35)21(29(19)37)25(17)27(23)28/h3-6,31-36H,1-2H3
InChI key
BTXNYTINYBABQR-UHFFFAOYSA-N
General description
Polyzyklisches Dion mit antiretroviraler Wirkung. Hemmt Proteinkinase C (IC50 = 3,3 µ;M). Hemmt bekanntermaßen auch die Protein-Tyrosin-Kinase-Aktivität des Insulinrezeptors (IC50 = 20–29 nM), den Epidermalwachstumsfaktor-Rezeptor (IC50 = 35 nM), Caseinkinase II (IC50 = 6 nM) und MAP-Kinase (IC50 = 4 nM). Nützliche Sonde für PKC aufgrund der hellroten Fluoreszenzemission und Photostabilität. Siehe auch Pseudohypericin (Best.-Nr. 539590).
Biochem/physiol Actions
Primärziel
PKC
Ziel-IC50: 3,3 µ;M, 6 nM, 4 nM, 20–29 nM und 35 nM gegen Proteinkinase C, Caseinkinase II, MAP-Kinase, die Protein-Tyrosin-Kinase-Aktivität des Insulinrezeptors bzw. gegen den Epidermalwachstumsfaktor-Rezeptor.
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 3 Monate haltbar.
Other Notes
Zhang, W., et al. 1997. Cancer Lett.120, 31.
Agostinis, P., et al. 1995. Biochem. Pharmacol.49, 1615.
Frew, T., et al. 1994. Anticancer Res.14, 2425.
Barnard, D.L., et al. 1992. Antiviral Res.17, 63.
Takahashi, I., et al. 1989. Biochem. Biophys. Res. Commun.165, 1207.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Gesundheitsschädlich (C)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
56690375680218697
form
solid
form
-
form
solid
form
solid
assay
≥98% (HPLC)
assay
~95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
-
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hypericin
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
400076-1MG04055977212303