Fortfahren mit
40-006
Extinktionslesegerät Biotek® 800 TS mit Gen5-Software
Easily measure absorbance in microplate-based assays. Suitable for ELISA and Endpoint assays.
Synonym(e):
Absorbance analyzer, Assay plate reader, ELISA reader, Microplate photometer, Microplate spectrophotometer, Optical density reader
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41110000
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
manufacturer/tradename
BioTek®
technique(s)
multiplexing: suitable
General description
Das Extinktionslesegerät 800 TS ist ein erschwingliches, hochwertiges Mikrotiterplatten-Lesegerät für Assays in 6- bis 384-Well-Formaten. Der Farb-Touchscreen bietet eine optische Benutzeroberfläche, die die Programmierung vereinfacht. Die integrierte Software umfasst Protokolle zur schnellen Auswertung und benutzerdefinierte Protokolle, wobei die Daten unmittelbar nach der Messung angezeigt werden, gefolgt von einem Export auf USB oder auf den Kompaktdrucker. Die Software speichert den Verlauf der programmierten Assays und der jüngsten Plattenauswertungen, sodass die Daten schnell wieder abgerufen werden können. Das 800 TS kann so konfiguriert werden, dass der Workflow Schütteln umfasst, und ist ideal für Test wie kinetische Assays kurzer oder langer Dauer, die über die Gen5-Software computergesteuert aktiviert werden können. Das 800 TS, das zusammen mit dem Washer 50 TS verwendet wird, ist ein erschwingliches System zur Automatisierung vieler Anwendungs-Workflows, einschließlich Immunassays, Zytotoxizität, Enzymassays, zellbasierten Assays und mehr.
Die Gen5-Software steuert alle automatisierten BioTek-Mikrotiterplatten-Lesegeräte, indem sie System- und Datenerfassungsparameter, Analysen und eine Vielzahl von Berichts- und Exportfunktionen konfiguriert. ® Der Export nach Excel mit nur einem Klick macht das Exportieren der angezeigten Daten schnell und einfach.
Merkmale
Hohe Qualität und hohe Leistung zu einem erschwinglichen Preis
Vielseitige Einsatzmöglichkeiten: ELISA-, Protein- und andere Endpunkt-Assays für kinetische und zellbasierte Assays
Farb-Touchscreen für schnelle, einfache Programmierung und Bedienung
USB-Stick für bequemen Datenexport
Hohe Präzision und Genauigkeit für qualitativ hochwertige Ergebnisse
Allgemeine Spezifikationen
Nachweismodi: Extinktion
Messmethoden: Endpunkt; kinetische Well-Bereichsmessung (computergesteuert)
Mikroplattentypen 6-, 12-, 24-, 48-, 96-Well-Mikrotiterplatten
Maximale Plattenhöhe 22,86 cm (0,9 Zoll)
Schütteln: linear
Software: Gen5-Software für externe Computersteuerung und Datenanalyse
Integrierte Software für bis zu 40 benutzerprogrammierbare Protokolle; Schnellmenü; Erstellen, Bearbeiten oder Ausführen von Protokollen; Speichern der Ergebnisse auf USB-Stick
Drucker: Externer USB-Drucker (optional)
Benutzerschnittstelle: 4,3-Zoll-LCD-Farbdisplay
Extinktionsdaten
Lichtquelle: Wolfram-Halogen
Detektor: Fotodiode
Filter zur Auswahl der Wellenlänge
Wellenlängenbereich: 400 bis 750 nm
Dynamischer Bereich: 0 bis 4,0 OD (normale und schnelle Auswertungsmodi); 0 bis 3,0 OD (Sweep-Auswertungsmodus)
Auflösung: 0,0001 OD (über Gen5-Steuerung)
Filterradkapazität: 5
Gelieferte Filter: 405, 450, 490, 630
OD-Genauigkeit: 96-Well-Platte, normaler Auswertungsmodus, 405 nm (+1,0 % +0,010 OD von 0,0 bis 2,0 OD)
OD-Linearität: 96-Well-Platte, normaler Auswertungsmodus, 405 nm (+1,0 % von 0,0 bis 2,0 OD; +3,0 % von 2,0 bis 3,0 OD)
OD-Wiederholbarkeit: 96-Well-Platte, normaler Auswertungsmodus, 405 nm (+0,5 % +0,005 OD von 0,0 bis 2,0 OD)
Physikalische Eigenschaften
Konnektivität (1) USB-Anschluss Typ B für Computersteuerung und (2) USB-Anschlüsse Typ A für USB-Stick und Drucker
Externe Stromversorgung: 24 V Gleichstrom kompatibel mit 100–240 V Wechselstrom bei 50–60 Hz
Leistungsaufnahme: 40 Watt
Abmessungen: 41,9 x 38,1 x 17,8 cm (16,5 x 15 x 7 Zoll)
Gewicht 8 kg (18,5 lbs)
Application
Das Lesegerät 800 TS misst problemlos die Extinktion in Mikroplatten-basierten Assays. Die integrierte Software ist ideal für die Endpunktprotokolle und ermöglicht eine computergestützte Steuerung mit Gen5-Software, einschließlich für kinetische ELISA.
Features and Benefits
  • Application versatility: ELISA, protein and other end point assays, and kinetics and cell-based assays
  • Color touchscreen makes programming quick and easy
  • USB flash drive for convenient data export, Gen 5 import for analysis
  • High precision and accuracy for reliable results
  • Filters: 450, 590, 630, 750 nm
  • Absorbance Test NIST traceable plate optional (secure)
Legal Information
BioTek is a registered trademark of BioTek Instruments LLC
Gen5 is a trademark of AGILENT TECHNOLOGIES, INC.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Select the best immunoassay platform for your research. Compare singleplex and multiplex biomarker detection assays, instrumentation, software, and services.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
40-00604054839524035