description
Merck USA index - 14, 9651
Quality Segment
assay
≥99% (titration)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white
pKa (20 °C)
8.2
solubility
water: 20%
cation traces
heavy metals: ≤1 ppm
storage temp.
10-30°C
SMILES string
[N+H2](C(CO)(CO)CO)CC(=O)[O-]
InChI
1S/C6H13NO5/c8-2-6(3-9,4-10)7-1-5(11)12/h7-10H,1-4H2,(H,11,12)
InChI key
SEQKRHFRPICQDD-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- Rational Design and Comparison of Novel (99m)Tc-Labeled FAPI Dimers for Visualization of Multiple Tumor Types: Diese Studie konzentriert sich auf die Entwicklung und Bewertung neuartiger radioaktiv markierter Verbindungen für die Bildgebung verschiedener Tumorarten. Tricin wird als Pufferkomponente zur Stabilisierung der radioaktiven Isotope verwendet, wodurch die Bildqualität für eine präzise Tumorlokalisierung verbessert wird (Meng et al., 2024).
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99% (titration) | assay ≥99% (titration) | assay ≥99% (titration) | assay ≥99% (titration) |
| Quality Level 100 | Quality Level 400 | Quality Level 200 | Quality Level 400 |
| form solid | form powder | form crystalline | form crystalline powder |
| storage condition OK to freeze | storage condition - | storage condition (Tightly closed. Dry) | storage condition dry at room temperature |
| solubility water: 20% | solubility H2O: 1 M, clear, colorless | solubility water: 0.1 M, clear, colorless | solubility - |
| storage temp. 10-30°C | storage temp. - | storage temp. room temp | storage temp. - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tricin
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 39468-100GM | 07790788049874 |
| 39468-1KG | 07790788060688 |
| 39468-100GM-M | 07790788049874 |
| 39468-1KG-M | 07790788060688 |