Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Quality Level
assay
≥99% dry basis (titration)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
color
white
pKa (20 °C)
7.6
solubility
water: 1.0 M
anion traces
chloride (Cl-): <0.01%, sulfate (SO42-): <0.05%
cation traces
heavy metals: <1 ppm
shipped in
ambient
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[Na+].[S](=O)(=O)([O-])CCN1CCN(CC1)CCO
InChI
1S/C8H18N2O4S.Na/c11-7-5-9-1-3-10(4-2-9)6-8-15(12,13)14;/h11H,1-8H2,(H,12,13,14);/q;+1/p-1
InChI key
RDZTWEVXRGYCFV-UHFFFAOYSA-M
General description
Application
- 3,6-O-[N-(2-Aminoethyl)-acetamide-yl]-chitosan exerts antibacterial activity by a membrane damage mechanism: In dieser Studie werden die antibakteriellen Mechanismen eines Chitosan-Derivats untersucht, die mit den Pufferfähigkeiten von HEPES bei der Aufrechterhaltung der Stabilität und der Exposition der für die antibakterielle Aktivität erforderlichen funktionellen Gruppen zusammenhängen könnten (Yan et al., 2016).
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99% dry basis (titration) | assay ≥99.5% (titration) | assay ≥99.0% | assay ≥99.0% (titration) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 400 | Quality Level 400 |
| form solid | form - | form powder | form powder |
| storage condition OK to freeze, desiccated (hygroscopic) | storage condition - | storage condition dry at room temperature | storage condition dry at room temperature |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. room temp |
| solubility water: 1.0 M | solubility - | solubility water: 0.1 M, clear, colorless | solubility water: 0.1 M, clear, colorless |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under HEPES-Natriumsalz
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 391333-500GM | 04055977190069 |
| 391333-1KG | 04055977190021 |
| 391333-100GM | 07790788054854 |