Fortfahren mit
374817
Hämocyanin, Napfschnecke, Megathura crenulata, Glycerin
Hemocyanin, Keyhole Limpet, Megathura crenulata, Glycerol, is a large, multi-subunit, oxygen-carrying, metalloprotein that is used as a carrier protein in the production of antibodies.
Synonym(e):
Hämocyanin, Napfschnecke, Megathura crenulata, Glycerin, KLH
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 137,00
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 428,00
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.370,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.25
MDL number:
€ 137,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
description
Merck USA index - 14, 4647
assay
>90% (size exclusion chromatography)
form
liquid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
clear blue-gray
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Ein Trägerprotein, das viele verfügbare primäre Amine für die Ermöglichung der Proteinkonjugation enthält. Wird für die Impfung von Tieren verwendet, um durch kovalente Konjugation Antikörper gegen kleine Moleküle (Haptene) auszulösen. Protein: ≥;10 mg/ml Verkauf auf Basis des Proteingehalts
Packaging
Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Fläschchenetikett.
Physical form
In 10 mM MgSO₄;, 5 mM BES, 50 % Glycerin, 0,9 % Natriumchlorid, pH 6,5.
Preparation Note
Wird mit PBS oder physiologischer Kochsalzlösung weiter verdünnt. Das Material kann dialysiert werden, um das Glycerin zu entfernen, oder in unverändertem Zustand zur Konjugation mit Glutaraldehyd, Carbodiimid oder gemischten Anhydriden verwendet werden. KLH ist ein extrem großer Proteinkomplex, der dazu neigt, zu aggregieren und aus Lösungen auszufallen. Verwenden Sie zum Verdünnen von KLH einen Puffer und halten Sie die Magnesium-Konzentration bei ≥10 mM. KLH-Lösungen bei 4°C lagern. NICHT einfrieren, verwirbeln oder schütteln, um das KLH zu lösen. Einfrieren oder Schütteln des KLH führt zu Proteinaggregation und -ausfällung.
Other Notes
Hayashi, K., et al. 1992. Virchows Archiv. B Cell Pathol.63, 37.
Shuler, K.R., et al. 1992. J. Immunol. Methods156, 137.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
374813374825374805
assay
>90% (size exclusion chromatography)
assay
≥95% (size exclusion chromatography)
assay
≥95% (size exclusion chromatography)
assay
≥90% (size exclusion chromatography)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
lyophilized solid
storage condition
OK to freeze
storage condition
do not freeze
storage condition
do not freeze
storage condition
OK to freeze
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
color
clear blue-gray
color
-
color
clear bluish
color
blue to blue-gray
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
374817-1GM04055977190632
374817-50MG04055977190656
374817-250MG04055977190649