Fortfahren mit
369334
2-Guanidinoethylmercaptosuccinylsäure
≥99% (TLC), carboxypeptidase B-like processing enzyme inhibitor, solid
Synonym(e):
2-Guanidinoethylmercaptosuccinylsäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 241,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.77
Assay:
≥99% (TLC)
Form:
solid
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
€ 241,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
2-Guanidinoethylmercaptosuccinylsäure, Potent inhibitor of a carboxypeptidase B-like processing enzyme referred to as enkephalin convertase (Ki = 8.8 nM).
Quality Level
assay
≥99% (TLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
color
white
solubility
water: soluble
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
S(C(CC(=O)O)C(=O)O)CCN=C(N)N
InChI
1S/C7H13N3O4S/c8-7(9)10-1-2-15-4(6(13)14)3-5(11)12/h4H,1-3H2,(H,11,12)(H,13,14)(H4,8,9,10)
InChI key
VKVCLXDFOQQABP-UHFFFAOYSA-N
General description
Potenter Inhibitor des Carboxypeptidase-B-ähnlichen verarbeitenden Proteins, das als Enkephalin-Konvertase bezeichnet wird (Ki = 8,8 nM). Ideal für die Verwendung in der Affinitätschromatographie des Enzyms.
Biochem/physiol Actions
Primärziel
Enkephalin-Konvertase
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: nein
Ziel Ki: 8,8 nM für Enkephalin-Konvertase
Other Notes
Bommer, M., et al. 1989. Brain Res. 492, 305.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
444225361555444244
assay
≥99% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage temp.
2-8°C
storage temp.
10-30°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
water: soluble
solubility
DMSO: 30 mg/mL, ethanol: 8 mg/mL
solubility
DMSO: 5 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, ethanol: 3 mg/mL
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
369334-5MG04055977191615