Merck
369079
Guanidin -hydrochlorid
Synonym(e):
Aminomethanamidin -hydrochlorid, Guanidiniumchlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
NH2C(=NH)NH2 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
95.53
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12352107
Beilstein/REAXYS Number:
3591990
MDL number:
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
Merck USA index - 14 4562
Quality Level
mp
180-185 °C (lit.)
density
1.3 g/cm3 (lit.)
SMILES string
Cl[H].NC(N)=N
InChI
1S/CH5N3.ClH/c2-1(3)4;/h(H5,2,3,4);1H
InChI key
PJJJBBJSCAKJQF-UHFFFAOYSA-N
Application
Stark chaotropes Mittel zur Denaturierung und nachfolgenden Neufaltung von Proteinen. Dieses starke Denaturierungsmittel kann unlösliche oder denaturierte Proteine, wie z. B. Einschlusskörper, lösen. Dies kann als erster Schritt bei der Neufaltung von Proteinen oder Enzymen in ihre aktive Form eingesetzt werden. Harnstoff und Dithiothreitol (DTT) sind ggf. auch erforderlich.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
369079-1KG07790788049652
369079-5KG04055977192285