Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
food and beverages
shelf life
24 mo.
Quality Level
manufacturer/tradename
VIP®
technique(s)
lateral flow assay: suitable
application(s)
environmental
food and beverages
compatibility
for use with BioControl (VIP® Gold)
storage temp.
2-8°C
General description
Application
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
54-64-8
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 35043 | 04065265684781 |