Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Produktname
Acetonitril, HPLC Plus, ≥99.9%
grade
HPLC Plus
vapor density
1.41 (vs air)
vapor pressure
72.8 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.9%
form
liquid
autoignition temp.
973 °F
expl. lim.
16 %
baseline drift measuring range
≤12 mAU (210 nm)
technique(s)
HPLC: suitable
impurities
≤0.0001% free alkali (as NH3), ≤0.0002% non-volatile matter, ≤0.001% free acid (as CH3COOH), ≤0.01% water (Karl Fischer), ≤0.5 ppb fluorescence (quinine) at 254 nm, ≤0.5 ppb fluorescence (quinine) at 365 nm
halogenated residue
10 ng/L (as heptachlor epoxide)
refractive index
n20/D 1.344 (lit.)
bp
81-82 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
density
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
HPLC-gradient
≤0.2 mAU at 254 nm, ≤1 mAU at 210 nm
λ
H2O reference
UV absorption
λ: 195 nm Amax: ≤0.10, λ: 200 nm Amax: ≤0.02, λ: 228 nm Amax: ≤0.005, λ: 235 nm Amax: ≤0.0044, λ: 250 nm Amax: ≤0.0044, λ: 400 nm Amax: ≤0.0044
format
neat
SMILES string
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
InChI key
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Packaging
Preparation Note
Other Notes
This product will be phased out towards early 2019. There is a replacement product available : 34998
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acetonitril
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
flash_point_f
35.6 °F - closed cup
flash_point_c
2 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
75-05-8