Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 1 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 225,00 |
Über diesen Artikel
Form:
solid
Assay:
≥95% (SDS-PAGE)
Biological source:
human plasma
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
human plasma
Quality Level
assay
≥95% (SDS-PAGE)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Natives Gc-Globulin aus menschlichem Plasma. Eine Polypeptid-Einzelkette, die in Plasma mit einer Konzentration von etwa 20-55 mg/100 ml vorliegt. Fungiert bei Bindung und Transport von Vitamin D. Könnte zudem eine wichtige Rolle bei der Actin-Homöostase spielen, da sie mit hoher Affinität an monomeres Actin bindet. Bindet Membranen zirkulierender B- und T-Lymphozyten.
Natives Gc-Globulin aus menschlichem Plasma. Polypeptid-Einzelkette, die in Plasma mit einem Anteil von etwa 20-55 mg/dl vorliegt. Fungiert bei Bindung und Transport von Vitamin D.
Application
Gc-Globulin, gemischter Typ, menschliches Plasma, CAS 68476-36-8, ist eine Polypeptid-Einzelkette, die Vitamin D transportiert. Bindet nicht sättigend an der DBP-Bindungsstelle an die Zelloberfläche.
Physical form
Lyophilisiert aus 150 mM NaCl, 20 mM Natriumphosphatpuffer, pH-Wert 7,4.
Preparation Note
Aus Plasma hergestellt, das in zertifizierten Tests für HBsAg und Antikörper gegen HIV und HCV als negativ befunden wurde.
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-70 °;C). Stammlösungen sind bei -70 °;C bis zu 1 Jahr haltbar.
Other Notes
Di Martino, S.J., and Kew, R.R. 1999. J. Immunol. 163, 2135.
Lee, W.M., et al. 1987. Hepatology7, 825.
Machii, T., et al. 1986. Acta Haematol.75, 26.
Lee, W.M., et al. 1987. Hepatology7, 825.
Machii, T., et al. 1986. Acta Haematol.75, 26.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥95% (SDS-PAGE) | assay ≥95% (Clottable proteins) | assay - | assay >95% (SDS-PAGE) |
| biological source human plasma | biological source human plasma | biological source - | biological source - |
| form solid | form lyophilized | form liquid | form lyophilized |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −70°C | storage temp. −20°C |
| storage condition OK to freeze | storage condition OK to freeze | storage condition OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles | storage condition OK to freeze |
| shipped in ambient | shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in ambient |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 345802-1MG | 04055977194050 |