Fortfahren mit
345752
Gangliosid GD₃, Disialo, Diammoniumsalz, Rinder-Buttermilch
Has been characterized as one of the most important tumor-specific antigens in individuals with malignant melanoma.
Synonym(e):
Gangliosid GD₃, Disialo, Diammoniumsalz, Rinder-Buttermilch, Neu5Acα2,8Neu5Acα2,3Galβ1,4Glcβ1,1-Ceramid, 2NH₄
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 358,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C70H123N3O30 · 2NH4
Molekulargewicht:
1522.80
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352211
Assay:
≥98% (TLC)
Form:
solid
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze
€ 358,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
assay
≥98% (TLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white
solubility
water: 1 mg/mL, chloroform/methanol (2:1): soluble
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Wurde als eines der wichtigsten tumorspezifischen Antigene in Menschen mit malignem Melanom charakterisiert. Beeinträchtigt gemäß Berichten das mitochondriale Transmembran-Potenzial und induziert über einen Caspase-unabhängigen Mechanismus Apoptose in Tumorzellen. Antikörper gegen GD3 können durch Verstärkung der zytotoxischen und proliferativen Reaktionen von Lymphozyten eine teilweise Remission des Tumorwachstums in Tieren und Menschen induzieren. Molekulare Masse 1577,0 (basierend auf Tricosanoyl - 23:0).
Other Notes
DeMaria, R., et al. 1997. Science 277, 1652.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Reizstoff (B)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
345736345744345743
form
solid
form
lyophilized
form
lyophilized
form
lyophilized
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
water: 1 mg/mL, chloroform/methanol (2:1): soluble
solubility
DMSO: soluble, chloroform/methanol (2:1): soluble
solubility
ethanol: soluble, methanol: soluble
solubility
chloroform/methanol (2:1): soluble
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Sumeyye Cavdarli et al.
Cells, 10(6) (2021-07-03)
The O-acetylated form of GD2, almost exclusively expressed in cancerous tissues, is considered to be a promising therapeutic target for neuroectoderm-derived tumors, especially for breast cancer. Our recent data have shown that 9-O-acetylated GD2 (9-OAcGD2) is the major O-acetylated ganglioside
Global Trade Item Number
SKUGTIN
345752-1MG04055977193909