Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 428,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C84H148N4O39
Molekulargewicht:
1838.08
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352211
Assay:
≥98% (TLC)
Form:
lyophilized solid
Storage condition:
OK to freeze
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
lyophilized solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
solubility
chloroform/methanol (2:1): soluble
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Ganglioside sind hochgradig aufgereinigte Sialinsäure-haltige Glycolipide, die als Marker für diverse Zelltypen und Antigene verwendet werden.
Molekulare Masse 1838,1 (basierend auf Stearoyl - 18:0).
Biochem/physiol Actions
Primärziel
Wird als Marker für diverse Zelltypen und Antigene verwendet
Wird als Marker für diverse Zelltypen und Antigene verwendet
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: nein
Preparation Note
Aus Gewebe von Personen hergestellt, die in zertifizierten Tests für HBsAg und Antikörper gegen HIV und HCV als negativ befunden wurden.
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 3 Monate haltbar.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Reizstoff (B)
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form lyophilized solid | form lyophilized | form lyophilized | form lyophilized |
| assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (TLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| storage condition OK to freeze | storage condition OK to freeze | storage condition OK to freeze | storage condition OK to freeze |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c