Fortfahren mit
345250
N-Acetyllactosamine
A substrate for galactosidases, fucosyltransferases, and sialyltransferases. Useful as a lectin inhibitory sugar.
Synonym(e):
N-Acetyllactosamine, O-β-D-Galactopyranosyl-β1,4-2-acetamido-2-deoxy-D-glucose, Galβ1,4GlcNAc, LacNAc
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
20 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Anfragen
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C14H25NO11
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
383.35
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.79
MDL number:
Anfragen
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white to off-white
solubility
water: 5 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N([C@H]1[C@@H](O[C@@H]([C@H]([C@@H]1O)O[C@@H]2O[C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]2O)O)O)CO)CO)O)C(=O)C
InChI
1S/C14H25NO11/c1-4(18)15-7-9(20)12(6(3-17)24-13(7)23)26-14-11(22)10(21)8(19)5(2-16)25-14/h5-14,16-17,19-23H,2-3H2,1H3,(H,15,18)/t5-,6-,7-,8+,9-,10+,11-,12-,13-,14+/m1/s1
InChI key
KFEUJDWYNGMDBV-LODBTCKLSA-N
General description
A substrate for galactosidases, fucosyltransferases, and sialyltransferases. Useful as a lectin inhibitory sugar.
Application
  • Mass Spectrometry Analysis of Glycopeptides Enriched by Anion Exchange-Mediated Methods Reveals PolyLacNAc-Extended N-Glycans in Integrins and Tetraspanins in Melanoma Cells.: This research demonstrates the application of mass spectrometry in identifying N-acetyllactosamine extensions on glycoproteins in melanoma cells, providing insights into cellular adhesion and signaling mechanisms (Čaval et al., 2024).
Preparation Note
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Analysis Note
Single spot by TLC
Other Notes
Gunnarsson, A., et al. 1984. Infect. Immun.45, 41.
Loomes, L.M., et al. 1984. Nature307, 560.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A7791A6936A2795
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
300
solubility
water: 5 mg/mL
solubility
water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to faintly yellow
solubility
-
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
form
solid
form
powder
form
solid
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
color
white to off-white
color
white
color
-
color
white
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
345250-20MG04055977194432