Fortfahren mit
344342
D-Fructose-6-phosphat, Dinatriumsalz
"A glycolytic intermediate formed by the isomerization of glucose-6-phosphate.
Synonym(e):
D-Fructose-6-phosphat, Dinatriumsalz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.79
Quality Level
description
Merck USA index - 14, 4276
assay
≥95% (chromatography)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
impurities
≤0.50% Fructose-1,6-diphosphate
color
white
solubility
water: 10 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[P](=O)([O-])([O-])OCC(=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C6H13O9P.2Na/c7-1-3(8)5(10)6(11)4(9)2-15-16(12,13)14;;/h3,5-8,10-11H,1-2H2,(H2,12,13,14);;/q;2*+1/p-2/t3-,5-,6-;;/m1../s1
InChI key
ZWRAEINUXILZBD-ABICQQBESA-L
General description
Ein glycolytisches Zwischenprodukt, gebildet durch Isomerisierung von Glucose-6-Phosphat.
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 6 Monate haltbar.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
344342-1GM04055977214734