Fortfahren mit
328006-M
ERK-Inhibitor
The ERK Inhibitor, also referenced under CAS 1049738-54-6, controls the biological activity of ERK. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Synonym(e):
ERK-Inhibitor, 3-(2-Aminoethyl)-5-((4-Ethoxyphenyl)methylen)-2,4-Thiazolidinedion, HCl
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 145,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C14H16N2O3S · xHCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
292.35 (free base basis)
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
solid
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
€ 145,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
color
light yellow
solubility
DMSO: 10 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
S1C(=O)N(C(=O)C1=Cc2ccc(cc2)OCC)CCN.Cl
InChI key
PQVLWVGMXJPJLG-UHFFFAOYSA-N
General description
Eine zellpermeable und reversible Thiazolidinedion-Verbindung, die vermehrungshemmende Eigenschaften aufweist (IC50 ≤;25 µ;M in HeLa-, A549- und SUM-159-Tumorzellen). Bindet bevorzugt mit einem KD von ~5 µ;M an ERK2 und verhindert dessen Interaktion mit Proteinsubstraten. Blockiert nachweislich die ERK-vermittelte Phosphorylierung von ribosomaler S6-Kinase-1 (RKS-1) und ternärem komplexen Faktor Elk-1 in HeLa-Zellen und weist zugleich wenig Wirkung auf die ERK1/2-Phosphorylierung durch MEK1/2 auf.
Biochem/physiol Actions
Primärziel
ERK
Ziel-IC50: ≤; 25 µ;M für vermehrungshemmende Eigenschaften in HeLa-, A549- und SUM-159-Tumorzellen, KD von ~5 µ;M für ERK2
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 3 Monate haltbar.
Other Notes
Hancock, C. N., et al. 2005. J. Med. Chem.48, 4586.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
344036-M5.31000220485-M
form
solid
form
solid
form
powder
form
solid
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 10 mg/mL
solubility
DMSO: 25 mg/mL
solubility
DMSO: 100 mg/mL
solubility
DMSO: 100 mg/mL
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
328006-5MG04055977196351