Fortfahren mit
324897
eIF-2α-Inhibitor, Salubrinal
InSolution, ≥95%
Synonym(e):
InSolution eIF-2α-Inhibitor, Salubrinal, N-(2,2,2-Tichloro-1-(3-Chinolin-8-Ylthioureido)ethyl)cinnamamid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C21H17Cl3N4OS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
479.81
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
liquid
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles, desiccated (hygroscopic), protect from light
Quality Level
assay
≥95% (HPLC)
form
liquid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles, desiccated (hygroscopic), protect from light
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
SMILES string
S=C(NC(NC(/C=C/C1=CC=CC=C1)=O)C(Cl)(Cl)Cl)NC2=CC=CC3=C2N=CC=C3
General description
Ein zellpermeabler, selektiver Inhibitor der Phosphatasekomplexe, die den eukaryotischen Translations-Initiationsfaktor 2 Untereinheit α; (eIF-2α;) dephosphorylieren. Bietet nachweislich PC12-Zellen, die mit 750 ng/ml Tunicamycin (<;A href="http://www.emdbiosciences.com/products/EMD_BIO-65438">;Katalognr. 654380<;/A>;) stimuliert wurden, Schutz vor ER-Stress-induzierter Apoptose (EC50 ~15 µ;M. Verhindert HSV-Replikation in Vero-Zellen (IC50 ~3 µ;M für reduzierte Plaque-Bildung) in vitro sowie im Mäuse-Hornhautinfektionsmodell in vivo. Diese Verbindung (Katalognr. <;A href="http://www.emdmillipore.com/products/EMD_BIO-324895">;324895<;/A>;) ist zudem in feststofflicher Form erhältlich.
Biochem/physiol Actions
Primärziel
eIF-2α;
Zellpermeabel: ja
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Physical form
Eine 50 mM Lösung (5 mg/208 µ;L) von eIF-2α;-Inhibitor, Salubrinal (Katalognr. <;A href="http://www.emdmillipore.com/products/EMD_BIO-324895">;324895<;/A>;) in DMSO.
Preparation Note
Nach dem erstmaligen Auftauen in Aliquote aufteilen und einfrieren (-70 °;C). Aliquote sind bei -70°;C bis zu 6 Monate lang stabil.
Other Notes
Boyce, M., et al. 2005. Science307, 935.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Reizstoff (B)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under eIF-2α-Inhibitor, Salubrinal
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
188.6 °F - closed cup - (refers to pure substance)
flash_point_c
87 °C - closed cup - (refers to pure substance)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Da Shi et al.
PLoS pathogens, 19(3), e1011201-e1011201 (2023-03-09)
Autophagy plays an important role in the infectious processes of diverse pathogens. For instance, cellular autophagy could be harnessed by viruses to facilitate replication. However, it is still uncertain about the interplay of autophagy and swine acute diarrhea syndrome coronavirus
Global Trade Item Number
SKUGTIN
324897-5MG04055977196245