Fortfahren mit
324880
(–)-Epigallokatechingallat
One of the main polyphenolic constituents of green tea that exhibits potent antitumor, anti-inflammatory, and antioxidant properties.
Synonym(e):
(–)-Epigallokatechingallat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 77,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C22H18O11
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
458.37
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
€ 77,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
Merck USA index - 14, 3526
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
faint pink
solubility
water: 5 mg/mL, DMSO: soluble
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
O1[C@@H]([C@@H](Cc4c1cc(cc4O)O)OC(=O)c3cc(c(c(c3)O)O)O)c2cc(c(c(c2)O)O)O
InChI
1S/C22H18O11/c23-10-5-12(24)11-7-18(33-22(31)9-3-15(27)20(30)16(28)4-9)21(32-17(11)6-10)8-1-13(25)19(29)14(26)2-8/h1-6,18,21,23-30H,7H2/t18-,21-/m1/s1
InChI key
WMBWREPUVVBILR-WIYYLYMNSA-N
General description
Einer der polyphenolischen Hauptbestandteile von grünem Tee, der starke entzündungshemmende Antioxidans- und Anti-Tumor-Eigenschaften aufweist. Stoppt den Zellzyklus in der G0/G1-Phase und induziert dosisabhängig Apoptose. Hemmt nachweislich die PMA-induzierte Hautverdickung und führt zu Aktivierung von Proteinkinase C, Aktivierung von Ornithin-Decarboxylase und Aktivierung der Interleukin-1α;-mRNA- und Proteinexpression. Fungiert als Inhibitor der induzierbaren Stickstoffmonoxid-Synthase-Genexpression (iNOS) und -Enzymaktivität. Blockiert zudem die Peroxynitrit-vermittelte Bildung von 8-Oxodeoxyguanosin und 3-Nitrotyrosin. Hemmt zudem stark und direkt Telomerase in zellfreien Systemen und Krebszelllinien. Ein Inhibitor von Dnmt1 (IC50 = 210-470 nM). Fungiert als selektiver, nicht konkurrierender Inhibitor der HAT-Aktivität (IC50 = 30, 50, 60 und 70 µ;M für p300, CBP, PCAF und TIP60) mit minimalen Auswirkungen auf HDAC, SIRT und HMTase.
Biochem/physiol Actions
Primärziel
PMA-induzierte Hautverdickung
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: nein
Ziel-IC50: 210-470 nM gegen Dnmt1; 30, 50, 60 und 70 µ;M für p300, CBP, PCAF und TIP60
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Preparation Note
Nach der Rekonstitution aliquotieren und bei -20 °;C einfrieren. DMSO-Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 3 Monate haltbar.
Other Notes
Choi, K.C., et al. 2009. Cancer Res.69, 583.
Dell′;Aicia, I., et al. 2004. EMBO reports 5, 1.
Tachibana, H., et al. 2004. Nat. Struct. Mol. Biol.11, 380.
Naasami, I., et al. 1998. Biochem. Biophys. Res. Commun. 249, 391.
Ahmad, N., et al. 1997. J. Natl. Cancer89, 1881.
Chan, M.M.-Y., et al. 1997. Biochem. Pharmacol. 54, 1281.
Lin, Y.-L., and Lin, J.-K. 1997. Mol. Pharmacol. 52, 465.
Fiala, E.S., et al. 1996. Experientia 52, 922.
Katiyar, S.K., et al. 1995. J. Invest. Dermatol. 105, 394.
Liao, S., et al. 1995. Cancer Lett. 96, 239.
Yamane, T., et al. 1995. Cancer Res. 55, 2081.
Huang, M.T., et al. 1992. Carcinogenesis 13, 947.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Reizstoff (B)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
E426893894E4143
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥80% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥95%
form
solid
form
-
form
-
form
-
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
water: 5 mg/mL, DMSO: soluble
solubility
-
solubility
-
solubility
H2O: ≥5 mg/mL, clear
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (–)-Epigallokatechingallat
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
324880-10MG04055977196092