Fortfahren mit
324693
Emetine dihydrochloride
≥98% (HPLC), solid, protein synthesis blocker, Calbiochem®
Synonym(e):
Emetin, Dihydrochlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 195,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C29H40N2O4 · 2HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
553.56
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
€ 195,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Emetin, Dihydrochlorid, Principal alkaloid of ipecac, isolated from the ground roots of Uragoga ipecacuanha.
description
Merck USA index - 14, 3559
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
color
white to off-white, white
solubility
water: 20 mg/mL, ethanol: soluble
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Cl-].[Cl-].N21[C@@H](C[C@@H]([C@H](C2)CC)C[C@H]4NCCc5c4cc(c(c5)OC)OC)c3c(cc(c(c3)OC)OC)CC1.[H+].[H+]
InChI
1S/C29H40N2O4.2ClH/c1-6-18-17-31-10-8-20-14-27(33-3)29(35-5)16-23(20)25(31)12-21(18)11-24-22-15-28(34-4)26(32-2)13-19(22)7-9-30-24;;/h13-16,18,21,24-25,30H,6-12,17H2,1-5H3;2*1H/t18-,21-,24+,25-;;/m0../s1
InChI key
JROGBPMEKVAPEH-GXGBFOEMSA-N
General description
Haupt-Alkaloid von Ipecac, isoliert aus den Wurzeln von Uragoga ipecacuanha. Blockiert irreversibel die Proteinsynthese in Eukaryoten, indem die Bewegung von Ribosomen entlang der mRNA gehemmt wird. Induziert Hypotonie durch Blockierung der Adrenorezeptoren. Beeinträchtigt die zytometrische Analyse der DNA-Replikation in der frühen S-Phase. Ebenfalls nachweislich ein spezifischer Inhibitor der HIF-2α;-Protein-Stabilität und der Transkriptionsaktivität (IC50 ≤;1 µ;M.
Haupt-Alkaloid von Ipecac, isoliert aus den Wurzeln von Uragoga ipecacuanha. Blockiert irreversibel die Proteinsynthese in Eukaryoten, indem die Bewegung von Ribosomen entlang der mRNA gehemmt wird. Induziert Hypotonie durch Blockierung der Adrenorezeptoren. Hemmt die zytometrische Analyse der DNA-Replikation in der frühen S-Phase. Ebenfalls nachweislich ein spezifischer Inhibitor der HIF-2α;-Protein-Stabilität und der Transkriptionsaktivität (IC50 ≤;1 µ;M.
Biochem/physiol Actions
Primärziel
Bewegung von Ribosomen entlang der mRNA
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: nein
Ziel-IC50: ≤;1 µ;M als spezifischer Inhibitor der HIF-2α;-Protein-Stabilität und der Transkriptionsaktivität
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 3 Monate haltbar.
Other Notes
Aufgrund der Beschaffenheit der in dieser Lieferung enthaltenen Gefahrgüter können zusätzliche Versandkosten bei Ihrer Bestellung anfallen. Bestimmte Größen sind ggf. von den Versandzuschlägen für Gefahrgüter ausgenommen. Um weitere Informationen über diese Versandzuschläge zu erhalten, kontaktieren Sie bitte Ihren lokalen Vertrieb.
Kong, H.S., et al. 2010. Mol. Pharmacol.in press.
Khan, M.A. 1995. Prog. Neurobiol.46, 541.
Kokuho, T., et al. 1995. Immunobiology193, 42.
Lee, Y.S., and Wurster, R.D. 1995. Cancer Lett.93, 157.
Burhans, W.C., et al. 1991. EMBO J. 10, 4351.
Filley, E.A., and Rook, G.A. 1991. Infect. Immun.59, 2567.
Landis, R.C., et al. 1991. J. Immunol.146, 128.
Schweighoffer, T., et al. 1991. Histochemistry96, 93.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Hochgiftig (H)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
E2375324683524488
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (TLC)
form
solid
form
-
form
powder
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
10-30°C
storage temp.
−20°C
solubility
water: 20 mg/mL, ethanol: soluble
solubility
-
solubility
1 M NaOH: 10 mg/mL, ethanol: 10 mg/mL
solubility
acetone: soluble, ethanol: soluble, methanol: soluble
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Emetin, Dihydrochlorid
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
324693-250MG04055977215885