Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C25H25N3O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
399.48
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.28
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
solid
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Level
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
off-white
solubility
DMSO: 50 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
N(C(c4cc(c(cc4)OCC)C)c2c(c3nc(ccc3cc2)C)O)c1ncccc1
InChI
1S/C25H25N3O2/c1-4-30-21-13-11-19(15-16(21)2)23(28-22-7-5-6-14-26-22)20-12-10-18-9-8-17(3)27-24(18)25(20)29/h5-15,23,29H,4H2,1-3H3,(H,26,28)
InChI key
CYNZBLNMIJNBSF-UHFFFAOYSA-N
General description
Eine zellpermeable 8-Hydroxychinolin-Verbindung, die gemäß Berichten die DNA-Bindungsaktivität von Zellkern-E2F-Komplexen hemmt (IC50 = 30 µ;M) und die E2F-Expression in der Melanom-Zelllinie A375 herunterreguliert, was schließlich Apoptose induziert, ohne die p53-Expression hochzuregulieren, was häufig bei herkömmlichen Chemotherapeutika wie Cisplatin (Katalognr. <;A href="http://www.emdbiosciences.com/products/EMD_BIO-232120">;232120<;/A>;), Doxorubicin (Katalognr. <;A href="http://www.emdbiosciences.com/products/EMD_BIO-324380">;324380<;/A>;) und VP-16 (Katalognr. <;A href="http://www.emdbiosciences.com/products/EMD_BIO-341205">;341205<;/A>;) der Fall ist.
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 3 Monate haltbar.
Other Notes
Ma, Y., et al. 2008. Cancer Res.68, 6292.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 324461-10MG | 04055977197211 |