Fortfahren mit
322338
Dvl-PDZ-Domänen-Inhibitor II
The Dvl-PDZ Domain Inhibitor II, also referenced under CAS 294891-81-9, controls the biological activity of Dvl-PDZ. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
Synonym(e):
Dvl-PDZ-Domänen-Inhibitor II, Wnt-Signalweg-Inhibitor IV, 2-((3-(2-Phenylacetyl)amino)benzoyl)amino)benzoesäure, 3289-8625
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C22H18N2O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
374.39
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.28
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
white
solubility
DMSO: 50 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N(c2cc(ccc2)C(=O)Nc3c(cccc3)C(=O)O)C(=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C22H18N2O4/c25-20(13-15-7-2-1-3-8-15)23-17-10-6-9-16(14-17)21(26)24-19-12-5-4-11-18(19)22(27)28/h1-12,14H,13H2,(H,23,25)(H,24,26)(H,27,28)
InChI key
OBGIRQUECFHUEY-UHFFFAOYSA-N
General description
Eine zellpermeable Amidobenzanilid-Verbindung, die Fz-Dvl-Interaktionen (frizzled-dishevelled) durch Anzielung der PDZ-Domäne (Kd = 10,6 µ;M) von Dvl unterbricht, die Wnt3a-induzierte (10 ng/ml) Transkriptionsaktivität blockiert (~50 % Inhibition bei 3 µ;M in 293-Zellen SuperTopflash-Reporter-Assays) und das Wnt-Signalweg-abhängige Wachstum von Prostatakrebs-PC-3-Zellen unterdrückt (um 16 % nach 72 Stunden bei ≥;50 µ;M; IC50 = 12,5 µ;M). Verhindert nachweislich effektiv eine durch Wnt3A-mRNA-Injektion induzierte Deformation von xenopus-Embryos (effektive Konzentration = 25 µ;M) und unterdrückt die Wnt-Signalweg-vermittelte Apoptose der Hyaloid-Gefäßendothelzellen in Mäuseaugen bei Glaskörperinjektion (144 fmol/120 nl/Auge) in vivo.
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 6 Monate haltbar.
Other Notes
Grandy, D., et al. 2009. J. Biol. Chem.284, 16256.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
322338-10MG04055977216356