Fortfahren mit
2714-10100
NovaSeptum® High Purity Unit
High Purity Application; 5x100mL
Synonym(e):
Cell Culture sampling, high purity application, 5 x 100 mL, NovaSeptum® High Purity Unit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
eCl@ss:
36101790
UNSPSC Code:
41104105
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
NovaSeptum® Einheit für hochreine Anwendungen, 5x100mL
Quality Segment
material
316L stainless steel cannula (ASTM), TPE tubing (medical grade), polyester body, polyethylene bag (drainage), polyethylene bag (sampling), silicone septum (medical grade platinum-cured)
needle size
2.0 mm
sterility
sterile
packaging
pkg of 5 × 50 mL
manufacturer/tradename
NovaSeptum®
parameter
-20-50 °C max. temp. (-4-122 °F), 0.3 bar max. sampling pressure (4.35 psi)
impurities
≤2.15 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
fitting
inlet septum unit (with a 2 mm needle), Luer outlet fitting (3-piece)
storage temp.
10-30°C
General description
Mehrfache Probennahme des Produkts ist im ganzen Herstellungsprozess kritisch. Ein ungenaues oder falsch positives Ergebnis kann zu Quarantäne führen und eine Wiederholung der Analyse erfordern.
Mit der NovaSeptum® Einheit für hochreine Anwendungen ist Kontamination keine Gefahr mehr. Die geschlossene Einheit ist ideal für aseptische und sterile Prozesse und stellt sicher, dass die Probe von der Entnahmestelle bis zur Analyse isoliert ist. NovaSeptum® spart auch wertvolles Material durch sein kompaktes Design ohne Totraum.
Die große Auswahl an Standard- und kundenspezifischen Anschlüssen macht die Probennahme an jeder erforderlichen Stelle möglich. Die Probennahmeeinheiten für hochreine Anwendungen sind ideal für Bakterienzählungen und Probennahme aus Bioreaktoren sowie für Anwendungen, bei denen eine sehr geringe Affinität zu Proteinen, komplexen Kohlenhydraten oder kleinen Molekülen erforderlich ist. Sie sind in einem flachen Beutel für einfache Lagerung und Aufhängung erhältlich.
Application
Bakterienzählung und Probenahmen von Bioreaktoren
Preparation Note
Sterilisierungsmethode
Beta-Bestrahlung (Elektronenbestrahlung) Minimum 25 kGy gemäß ISO 11137 TIR Nr. 27
Legal Information
NOVASEPTUM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
2714-102502711-110002711-10250
material
316L stainless steel cannula (ASTM), polyester body, polyethylene bag (sampling), TPE tubing (medical grade), silicone septum (medical grade platinum-cured), polyethylene bag (drainage)
material
316L stainless steel cannula (ASTM), TPE tubing (medical grade), polyester body, polyethylene bag (drainage), polyethylene bag (sampling), silicone septum (medical grade platinum-cured)
material
316L stainless steel cannula (ASTM), polyester body, polyethylene bag (drainage), polyethylene bag (sampling), polyethylene tubing, silicone septum (medical grade platinum-cured)
material
316L stainless steel cannula (ASTM), polyester body, polyethylene bag (drainage), polyethylene bag (sampling), polyethylene tubing, silicone septum (medical grade platinum-cured)
fitting
inlet septum unit (with a 2 mm needle), Luer outlet fitting (3-piece)
fitting
inlet septum unit (with a 2 mm needle), Luer outlet fitting (3-piece)
fitting
inlet septum unit (with a 2 mm needle), Luer outlet fitting (3-piece)
fitting
inlet septum unit (with a 2 mm needle), Luer outlet fitting (3-piece)
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
parameter
-20-50 °C max. temp. (-4-122 °F), 0.3 bar max. sampling pressure (4.35 psi)
parameter
-20-50 °C max. temp. (-4-122 °F), 0.3 bar max. sampling pressure (4.35 psi)
parameter
-20-50 °C max. temp., 0.5 bar max. sampling pressure (7.25 psi)
parameter
-20-50 °C max. temp., 0.5 bar max. sampling pressure (7.25 psi)
packaging
pkg of 5 × 50 mL
packaging
pkg of 5 × 250 mL
packaging
pkg of 1 L
packaging
pkg of 50 × 250 mL
needle size
2.0 mm
needle size
2.0 mm
needle size
2.0 mm
needle size
2.0 mm