Fortfahren mit
239819
CXCR2-Antagonist, Cpd 19
The CXCR2 antagonist, Cpd 19, also referenced under CAS 473728-67-5, controls the biological activity of CXCR2.
Synonym(e):
CXCR2-Antagonist, Cpd 19, 3-(2-(Cyclopentylamino)-3,4-Dioxocyclobut-1-Enylamino)-2-Hydroxy-N,N-Dimethylbenzamid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H21N3O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
343.38
MDL number:
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
solid
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Quality Level
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
off-white
solubility
DMSO: 50 mg/mL, light brown
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Ein zellpermeables Cyclobutendion-Derivat, das als starker Antagonist des Chemokinrezeptors CXCR2 (IL8RB) (IC50 = 8 nM) fungiert. Hemmt gemäß Berichten die CXCR2-vermittelte Chemotaxis bei einer CXCR2-exprimierenden Zelllinie (IC50 = 145 nM). Weist in menschlichen und Rattenleber-Mikrosom-Präparationen eine gute Stabilität auf (>;50 % verbleibend nach 30 Minuten bei 37°;C).
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 3 Monate haltbar.
Other Notes
Merritt, J., et al. 2006. Bioorg. Med. Chem. Lett.16, 4107.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Zulassungsprüfung (Z)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
New Products: Antibodies, Assays, Small Molecules, Inhibitors, and Proteins
Global Trade Item Number
SKUGTIN
239819-2MG04055977198935