Fortfahren mit
239799
Ceruloplasmin, menschliches Plasma
Ceruloplasmin, Human Plasma, CAS 9031-37-2, from human plasma is involved in serum copper transport and plays a protective role against oxygen radicals generated by iron and ascorbate.
Synonym(e):
Ceruloplasmin, menschliches Plasma
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.25
MDL number:
Assay:
≥95% (SDS-PAGE)
Biological source:
human plasma
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
human plasma
Quality Level
description
Merck USA index - 14, 2006
assay
≥95% (SDS-PAGE)
form
lyophilized
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
pI 
4.4
solubility
water: 1 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Natives Ceruloplasmin aus menschlichem Plasma. Serum-Kupfertransport- und eisenoxidierendes Protein. Spielt eine wichtige Rolle im Antioxidations-Schutz vor organischen und anorganischen Sauerstoffradikalen, die durch Eisen und Ascorbat erzeugt werden.
Physical form
Lyophilisiert aus 100 mM KCl, 50 mM Kaliumphosphatpuffer, 20 mM ε;-Aminocapronsäure, 5 mM EDTA, pH 6,8.
Preparation Note
Aus Plasma hergestellt, das in zertifizierten Tests für HBsAg und Antikörper gegen HIV und HCV als negativ befunden wurde.
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 4 Monate stabil.
Other Notes
Gutteridge, J.M., and Quinlan, G.J. 1993. Biochim. Biophys. Acta1156, 144.
Krsek-Staples, J.A., and Webster, R.O. 1993. Free Radic. Biol. Med.14, 115.
Harris, E.D. 1991. Proc. Soc. Exp. Biol. Med.196, 130.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
NUR FÜR FORSCHUNGSZWECKE. Dieses Produkt unterliegt in Frankreich den Vorschriften für den Gebrauch zu wissenschaftlichen Zwecken, auch bei der Ein- und Ausfuhr (Artikel L 1211-1 Absatz 2 des französischen Gesundheitsgesetzes). Der Käufer (d. h. der Endverbraucher) ist verpflichtet, eine Einfuhrgenehmigung des französischen Forschungsministeriums gemäß Artikel 1245-5-1 II. des französischen Gesundheitsgesetzes einzuholen. Mit der Bestellung dieses Produkts bestätigen Sie, dass Sie über die entsprechende Einfuhrgenehmigung verfügen.
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
528178528175539515
biological source
human plasma
biological source
-
biological source
human plasma
biological source
-
assay
≥95% (SDS-PAGE)
assay
-
assay
≥95% (SDS-PAGE)
assay
>95% (SDS-PAGE)
form
lyophilized
form
lyophilized
form
lyophilized
form
lyophilized
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
solubility
water: 1 mg/mL
solubility
water: soluble
solubility
water: soluble
solubility
water: soluble
storage condition
OK to freeze
storage condition
OK to freeze
storage condition
OK to freeze
storage condition
OK to freeze
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Feiyan Fu et al.
Toxicology, 430, 152346-152346 (2019-12-21)
V-type agents are highly toxic organophosphorus nerve agents that inhibit acetylcholinesterase in the nervous system, causing a series of poison symptoms. Trace analytical methods are essential for the specific verification of exposure to these agents, especially for human exposure. This
Global Trade Item Number
SKUGTIN
239799-1MG04055977199574