Fortfahren mit
239764
Cycloheximid, hohe Reinheit
Antifungal antibiotic that inhibits protein synthesis in eukaryotes but not in prokaryotes.
Synonym(e):
Cycloheximid, hohe Reinheit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C15H23NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
281.35
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
potency
3.4 μM Ki
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white
solubility
chloroform: soluble, ethanol: soluble, methanol: soluble
shipped in
ambient
storage temp.
10-30°C
InChI
1S/C15H23NO4/c1-8-3-9(2)15(20)11(4-8)12(17)5-10-6-13(18)16-14(19)7-10/h8-12,17H,3-7H2,1-2H3,(H,16,18,19)/t8-,9-,11-,12+/m0/s1
InChI key
YPHMISFOHDHNIV-FSZOTQKASA-N
General description
Antimykotisches Antibiotikum, das die Proteinsynthese in Eukaryoten, jedoch nicht in Prokaryoten hemmt. Interagiert direkt mit dem Translokase-Enzym und behindert den Translokationsschritt. Hemmt die zellfreie Proteinsynthese in Eukaryoten. Hemmt hFKBP12 (Ki = 3,4 µ;M) kompetitiv. Löst in HL-60-Zellen, T-Zell-Hybridomen, Burkitt-Lymphomzellen und einer Reihe anderer Zelltypen, darunter Nagetier-Makrophagen, Apoptose aus. Hemmt jedoch die DNA-Spaltung bei mit Thapsigargin (Katalognr. <;A href="http://www.emdbiosciences.com/products/EMD_BIO-586005">;586005<;/A>;), Methylprednisolon und Ionomycin (Katalognr. <;A href="http://www.emdbiosciences.com/products/EMD_BIO-407950">;407950<;/A>; und <;A href="http://www.emdbiosciences.com/products/EMD_BIO-407952">;407952<;/A>;) behandelten Ratten-Thymozyten. Zersetzt sich schnell in alkalischen Lösungen. Auch als 300-mM-Lösung in DMSO verfügbar (Katalognr. <;A href=" http://www.emdmillipore.com/products/EMD_BIO-508739">;508739<;/A>;).
Antimykotisches Antibiotikum, das mehrere Spezies pathogener Bakterien bei 100 µ;g/ml nicht hemmt. Hemmt die Proteinsynthese in Eukaryoten, jedoch nicht in Prokaryoten. Interagiert direkt mit dem Translokase-Enzym und behindert den Translokationsschritt. Hemmt die zellfreie Proteinsynthese in Eukaryoten. Hemmt hFkBP12 (Ki = 3,4 µ;M) kompetitiv. Löst Apoptose in HL-60-Zellen, T-Zellhybridomen, Burkitt-Lymphomzellen und verschiedenen anderen Zelltypen aus, einschließlich Makrophagen in Nagern. Hemmt die DNA-Spaltung bei mit Thapsigargin, Methylprednisolon und Ionomycin behandelten Ratten-Thymozyten. Zersetzt sich schnell in alkalischen Lösungen.
Biochem/physiol Actions
Primärziel
hFKBP12
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und für die langfristige Lagerung einfrieren (-20 °;C) oder für die kurzfristige Lagerung im Kühlschrank (4 °;C) aufbewahren. Stammlösungen sind bei 4 °;C und pH 3-5 bis zu 6 Wochen lang haltbar.
Other Notes
Aufgrund der Beschaffenheit der in dieser Lieferung enthaltenen Gefahrgüter können zusätzliche Versandkosten bei Ihrer Bestellung anfallen. Bestimmte Größen sind ggf. von den Versandzuschlägen für Gefahrgüter ausgenommen. Um weitere Informationen über diese Versandzuschläge zu erhalten, kontaktieren Sie bitte Ihren lokalen Vertrieb.
Christner, C., et al. 1999. J. Med. Chem. 42, 3615.
Lu, Q., et al. 1996. Arch. Biochem. Biophys.334, 175.
Chow, S.C., et al. 1995. Exp. Cell Res.216, 149.
Cotter, T.G., et al. 1992. Anticancer Res.12, 773.
Takano, Y.S., et al. 1991. J. Pathol.163, 329.
Waring, P. 1990. J. Biol. Chem. 265, 14476.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Hochtoxisch &; Karzinogen / Teratogen (I)
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - Muta. 2 - Repr. 1B
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
66-81-9
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Dirk Brehmer et al.
Molecular cancer therapeutics, 20(12), 2317-2328 (2021-09-30)
The protein arginine methyltransferase 5 (PRMT5) methylates a variety of proteins involved in splicing, multiple signal transduction pathways, epigenetic control of gene expression, and mechanisms leading to protein expression required for cellular proliferation. Dysregulation of PRMT5 is associated with clinical
Yuan-Lin Kang et al.
bioRxiv : the preprint server for biology (2020-06-09)
Virus entry is a multistep process. It initiates when the virus attaches to the host cell and ends when the viral contents reach the cytosol. Genetically unrelated viruses can subvert analogous subcellular mechanisms and use similar trafficking pathways for successful
Ashley N Stewart et al.
Biochemistry, 58(6), 727-741 (2018-12-20)
C1q/TNF-related protein 12 (CTRP12) is a secreted regulator of glucose and lipid metabolism. It circulates in plasma as a full-length protein or as a cleaved isoform generated by furin/PCSK3 cleavage. These isoforms preferentially activate different signaling pathways, and their ratio
Global Trade Item Number
SKUGTIN
239764-100MG04055977216776
239764-1GM04055977216769