Fortfahren mit
233501-M
Gerinnungsfaktor XIII, Humanplasma
Coagulation Factor XIII, Human Plasma, CAS 9013-56-3, is a native tetrameric form composed of two identical α- and two β-subunits. Thrombin converts the α2β2 tetramer to a modified α2ʹβ2 tetramer.
Synonym(e):
Gerinnungsfaktor XIII, Humanplasma, Fibrinstabilisierungsfaktor
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 537,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352202
MDL number:
NACRES:
NA.25
Form:
liquid
Assay:
≥95% (SDS-PAGE)
€ 537,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
description
Merck USA index - 14, 3926
assay
≥95% (SDS-PAGE)
form
liquid
specific activity
≥40 units/mg protein (clotting assay)
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
storage temp.
−20°C
General description
Nativer Gerinnungsfaktor XIII aus Humanplasma. Plasmafaktor XIII ist ein Tetramer (α2β2), das aus zwei identischen α-Untereinheiten und zwei identischen β-Untereinheiten besteht. Nach der Thrombin-Spaltung wird das α2β2-Tetramer zu einem modifizierten α2′β2-Tetramer umgewandelt. Ca2+ fördert sowohl die Dissoziation des β2-Dimers als auch die Aktivierung des α2′-Dimers zu seiner katalytisch aktiven Form. Dieser aktivierte Faktor XIII (Faktor XIIIa) stärkt die Fibringerinnung, indem er die Bildung von Glutamyllysin-Bindungen zwischen Fibrinmonomeren katalysiert.
Physical form
In 500 µmol/l EDTA, 50 % Glycerin.
Preparation Note
Aus Plasma hergestellt, das in zertifizierten Tests für HBsAg und Antikörper gegen HIV und HCV als negativ befunden wurde.
Nach dem erstmaligen Auftauen in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C).
Other Notes
Die Gerinnungsaktivität wird durch den Vergleich mit einer Standardkurve bestimmt, die aus normalem gepoolten Humanplasma erzeugt wurde. Eine Einheit ist als die Aktivität in 1 ml normalem, gepooltem Plasma definiert.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
341576-M219365233480
assay
≥95% (SDS-PAGE)
assay
-
assay
≥95% (SDS-PAGE)
assay
-
form
liquid
form
lyophilized
form
liquid
form
liquid
storage condition
OK to freeze
storage condition
OK to freeze
storage condition
OK to freeze
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
specific activity
≥40 units/mg protein (clotting assay)
specific activity
-
specific activity
≥20 units/mg protein (clotting assay)
specific activity
≥170 units/mg protein (clotting assay)
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−70°C
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2