Fortfahren mit
23-055-M
Kardiales Troponin I, aktiv, 10 µg
Full length, recombinant human Cardiac Troponin I. N-terminal c-Myc, GST-tagged. For use in Enzyme Assays. Functions as a substrate in ubiquitination assays.
Synonym(e):
Troponin I, cardiac muscle, TNNI3, TNNC1
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
10 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 643,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160405
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
€ 643,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
human
Quality Level
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
activity assay: suitable
NCBI accession no.
General description
Troponin ist ein Komplex aus drei regulatorischen Proteinen (Troponin I, Troponin T und Troponin C). Er befindet sich am Aktinfilament und ist wesentlich für die calciumvermittelte Regulation der Skelett- und Herzmuskelkontraktion. Es gibt gewebespezifische Isoformen von Troponin I, T und C und wenn der Herzmuskel beschädigt wurde, zum Beispiel bei einem Herzinfarkt, werden zwei Subtypen (karidales Troponin I und T) freigesetzt. Je größer der Schaden am Herz, desto größer ist die Menge von Troponin I und T im Blut. Aktuell werden kardiales Troponin I und T als bevorzugte biochemische Marker für die Diagnose eines Myokardinfarkts eingesetzt. Kardiales Troponin I wird außerdem für den Abbau durch MuRF1 ins Visier genommen, eine E3-Ubiquitinligase, die mit Muskelatrophie in Verbindung steht.
Application
Ubiquitinierungskaskadenkomponente: Substrat
Physical form
Durch Immobilisierte-Metallionen-Affinitätschromatografie aufgereinigt.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MABT546SRP5147MABT368
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
recombinant
-
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
-
technique(s)
activity assay: suitable
technique(s)
western blot: suitable
technique(s)
-
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
biological source
human
biological source
mouse
biological source
human
biological source
mouse
NCBI accession no.
NM_000363
NCBI accession no.
NP_000354
NCBI accession no.
NM_003281
NCBI accession no.
NP_000355
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Upstate®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Quantitative assays for investigating ubiquitination pathways are essential for advancing ubiquitin-related drug discovery research. To illustrate the utility of in vitro ubiquitination enzyme cascades, we quantify the ubiquitination of Smac/DIABLO by the E3 ligase XIAP using a functional enzymatic reaction coupled to multiple assay readouts. We compare different detection methods that can be used to test small molecules for their potential to modulate XIAP-mediated ubiquitination in the context of this assay. The data provides a basis for use of these recombinant E3 ligase cascades in various applications, including screening campaigns.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
23-05504053252444074