Fortfahren mit
227016
CCR2-Antagonist
≥97% (racemic mixture, HPLC), solid, CCR2 antagonist, Calbiochem®
Synonym(e):
CCR2-Antagonist, 2-((Isopropylaminocarbonyl)amino)-N-(2-((cis-2-((4-(methylthio)benzoyl)amino)cyclohexyl)amino)-2-oxoethyl)-5-(trifluormethyl)-benzamid, CC-Chemokinrezeptor 2-Antagonist
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 183,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C28H34F3N5O4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
593.66
MDL number:
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥97% (racemic mixture, HPLC)
Form:
solid
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
€ 183,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
CCR2-Antagonist, The CCR2 Antagonist, also referenced under CAS 445479-97-0, controls the biological activity of CCR2.
Quality Level
assay
≥97% (racemic mixture, HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
color
white
solubility
ethanol: 6 mg/mL, DMSO: 60 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Eine cis-Diamidocyclohexylharnstoff-Verbindung, die potent mit MCP-1 um die Bindung an CCR2 konkurriert (IC50 = 5,1 nmol/l) und den durch MCP-1/CCR2 vermittelten PBMC-Ca2+-Fluss und die Chemotaxis wirksam hemmt (IC50 = 18 bzw. 1 nmol/l), jedoch eine deutlich geringere Wirkung gegen die Eotaxin-Bindung an CCR3 aufweist (37%ige Hemmung bei 10 µmol/l). Eine Mutageneseanalyse zeigt, dass CCR2-Thr292 kritisch für die Erhaltung der Antagonistenbindung mit hoher Affinität ist.
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Preparation Note
Für eine vollständige Solubilisierung kann ein sanftes Erwärmen, schnelles Rühren und/oder Beschallung erforderlich sein.
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 3 Monate haltbar.
Other Notes
Cherney, R.J., et al. 2008. J. Med. Chem.51, 721.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
407621346003559405
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
assay
≥97% (racemic mixture, HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
ethanol: 6 mg/mL, DMSO: 60 mg/mL
solubility
ethanol: 2 mg/mL, DMSO: 28 mg/mL
solubility
DMSO: 45 mg/mL, ethanol: 45 mg/mL
solubility
DMSO: 200 mg/mL
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Siyu He et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 64(12), 13-13 (2023-09-08)
This study aims to investigate the potential involvement of spleen-derived monocytes in the repair process following corneal epithelial abrasion. A corneal epithelial abrasion model was established in male C57BL/6J mice, and the dynamic changes of monocyte subpopulations in the injured
Qingqing Wu et al.
Cell reports. Medicine, 4(12), 101334-101334 (2023-12-21)
The specific mechanism of sodium-glucose cotransporter 2 (SGLT2) inhibitor in heart failure (HF) needs to be elucidated. In this study, we use SGLT2-global-knockout (KO) mice to assess the mechanism of SGLT2 inhibitor on HF. Dapagliflozin ameliorates both myocardial infarction (MI)-
Li-Ling Wu et al.
Hepatology (Baltimore, Md.), 69(6), 2364-2380 (2019-01-21)
To understand the mechanism(s) of age-dependent outcomes of hepatitis B virus (HBV) infection in humans, we previously established an age-related HBV mouse model in which 6-week-old (N6W) C3H/HeN mice exhibited virus tolerance whereas 12-week-old (N12W) counterparts presented virus clearance. By
Global Trade Item Number
SKUGTIN
227016-5MG04055977200553