This material is an acid hydrolysate of Casein. Casamino acids include all of the naturally occurring amino acids. Typically, most content will be amino acids or partially digested proteins with a salt content of approximately 30-40%. A detailed amino acid profile has not been established for this product. However, historical data obtained on a similar product, C9386, Hy-Case SF, estimate typical amino acid content as shown below. Amino acids may be present at similar concentrations for the 2240-OP.
AA mg/G
Asp 63.3
Glu 156.9
Ser 42.1
His 26.7
Gly 20.9
Thr 30.6
Arg 35.7
Ala 48.2
Tyr 21.5
Met 20.8
Val 64.9
Phe 39.1
Ile 49.2
Leu 74.7
Lys 85.0
Pro 81.6
Trp <0
Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Quality Level
form
powder
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
off-white to beige
shipped in
ambient
storage temp.
10-30°C
General description
Spezifikationen:
Aminostickstoff/Gesamtstickstoff: ≥55 %
Asche: ≤40 %
Coliforme: ≤10/Gramm
Trocknungsverlust: ≤6,0 %
pH-Wert (2 %, Wasser) bei 25 °C: 5,5–7,0
Salmonellen: nicht nachweisbar
Löslichkeit (2 %, Wasser): entspricht
Standardkeimzahl: ≤10.000 KBE/g
Gesamtstickstoff (N): ≥8,0 %
Nur für den Labor- oder Produktionsgebrauch. Nicht für den Arzneimittel-, Lebensmittel- oder Haushaltsgebrauch gedacht.
Application
- Global Response of Phaeobacter inhibens DSM 17395 to Deletion of Its 262-kb Chromid Encoding Antibiotic Synthesis: Casaminosäuren wurden verwendet, um das globale Ansprechen von Phaeobacter inhibens auf eine Chromid-Deletion zu analysieren, wobei ihr Nutzen in mikrobiellen physiologischen Studien hervorgehoben wurde (Rabus et al., 2020) (Rabus, 2020).
- Evaluating Haloarchaeal Culture Media for Ultrahigh-Molecular-Weight Polyhydroxyalkanoate Biosynthesis by Haloferax Mediterranei: Diese Studie zeigt, wie Casaminosäuren die Kulturmedien für Haloferax mediterranei optimieren und so die Produktion von Polyhydroxyalkanoat verbessern (Morita et al., 2021) (Morita, 2021).
- Phenotypic Response of Wolbachia pipientis in a Cell-Free Medium: Die Forschungsarbeit hat gezeigt, dass Casaminosäuren eine entscheidende Rolle bei der Unterstützung des Wachstums von Wolbachia pipientis in zellfreien Medien spielen und so Studien zu intrazellulären Bakterien unterstützen (Brelsfoard et al., 2020) (Brelsfoard, 2020).
- Production and Excretion of Astaxanthin by Engineered Yarrowia lipolytica Using Plant Oil: Casaminosäuren waren der Schlüssel zu einer neuartigen Methode, die Yarrowia lipolytica für die Astaxanthin-Produktion verwendet, was ihre Bedeutung für biotechnologische Anwendungen hervorhebt (Su et al., 2020) (Su, 2020).
- A Ubiquitous Amino Acid Source for Prokaryotic and Eukaryotic Cell-Free Transcription-Translation Systems: Diese Studie hebt Casaminosäuren als vielseitige Quelle für prokaryotische und eukaryotische zellfreie Systeme hervor und unterstreicht ihre breite Anwendbarkeit in der synthetischen Biologie (Moore et al., 2022) (Moore, 2022).
Legal Information
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 2240-500GM | 04055977229837 |
-
Hello! I am wondering if there is information on the composition of each amino acid and their percentage? Understanding each amino acid's role in the casamino acids is vital to our work. Thank you!
1 answer-
Helpful?
-
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdfHelpful?
-
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf