Fortfahren mit
219670
CFTR-Inhibitor-172
≥95% (HPLC), solid, CFTR inhibitor, Calbiochem®
Synonym(e):
CFTR-Inhibitor-172, 3-[(3-Trifluormethyl)phenyl]-5-[(4-carboxyphenyl)methylen]-2-thioxo-4-thiazolidinon, CFTRinh-172
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 184,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H10F3NO3S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
409.40
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
solid
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
€ 184,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
CFTR-Inhibitor-172, CFTR Inhibitor-172, CAS 307510-92-5, is a cell-permeable, potent, reversible, rapid, and voltage-independent inhibitor of CFTR-mediated Cl- transport in human airway cells (Ki ~ 300 nM).
Quality Level
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
yellow
solubility
DMSO: 5 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)c1cc(ccc1)N2C(=S)S\C(=C/c3ccc(cc3)C(=O)O)\C2=O
InChI
1S/C18H10F3NO3S2/c19-18(20,21)12-2-1-3-13(9-12)22-15(23)14(27-17(22)26)8-10-4-6-11(7-5-10)16(24)25/h1-9H,(H,24,25)/b14-8-
InChI key
JIMHYXZZCWVCMI-ZSOIEALJSA-N
General description
Eine zellpermeable 2-Thio-4-thiazolidinon-Verbindung, die als potenter, reversibler, schneller und spannungsunabhängiger Inhibitor des durch CFTR (Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance Regulator) vermittelten Cl--Transports in humanen Atemwegszellen dient (Ki ~300 nmol/l). Sie verhindert kein erhöhtes zelluläres cAMP und hemmt keine Nicht-CFTR-Cl--Kanäle, MDR-1, ATP-empfindliche K+-Kanäle oder eine Reihe anderer Transporter, selbst bei Konzentrationen von 5 µmol/l. Blockiert die durch Choleratoxin eingeleitete Absonderung von Darmflüssigkeit bei Mäusen. Könnte auch nützlich für die Verringerung des Verlusts von Darmflüssigkeit in anderen sekretorischen Diarrhoen sein. Auch als 50-mmol/l-Lösung in DMSO erhältlich (Katalognr. 219674).
Biochem/physiol Actions
Primärziel
CFTR
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: ja
Zellpermeabel: ja
Ziel-Ki: ~300 nmol/l gegen den durch CFTR (Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance Regulator) vermittelten Transport von Cl- in humanen Atemwegszellen
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 3 Monate haltbar.
Other Notes
Yang, H., et al. 2003. J. Biol. Chem.278, 35079.
Al-Awqati, Q., et al. 2002. J. Clin. Invest.110, 1599.
Ma, T., et al. 2002. J. Clin. Invest.110, 1651.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C2992220486528108
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
form
powder
form
solid
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
-
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
Still not finding the right product?
Explore all of our products under CFTR-Inhibitor-172
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Maite Calucho et al.
Scientific reports, 11(1), 15511-15511 (2021-08-01)
The availability of a simple, robust and non-invasive in vitro airway model would be useful to study the functionality of the cystic fibrosis transmembrane regulator (CFTR) protein and to personalize modulator therapy for cystic fibrosis (CF) patients. Our aim was
Guadalupe Ortiz-Muñoz et al.
The Journal of clinical investigation, 130(4), 2041-2053 (2020-01-22)
Cystic fibrosis (CF) lung disease is characterized by an inflammatory response that can lead to terminal respiratory failure. The cystic fibrosis transmembrane conductance regulator (CFTR) is mutated in CF, and we hypothesized that dysfunctional CFTR in platelets, which are key
Pawin Pongkorpsakol et al.
Journal of experimental pharmacology, 15, 449-466 (2023-11-29)
Inhibition of Ca2+-activated transmembrane protein 16A (TMEM16A) Cl- channels has been proposed to alleviate mucus secretion in asthma. In this study, we identified a novel class of TMEM16A inhibitors from natural sources in airway epithelial Calu-3 cells and determine anti-asthmatic
Global Trade Item Number
SKUGTIN
219670-5MG04055977201550