Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C14H11BrN4O3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
395.23
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥95% (sum of two isomers, HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Quality Segment
assay
≥95% (sum of two isomers, HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
yellow
solubility
DMSO: 5 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Ein zellpermeabler, reversibler und ATP-kompetitiver Inhibitor von Cdk2 (IC50 = 60 nmol/l).
Biochem/physiol Actions
Primärziel
CDK2
CDK2
Produkt konkurriert mit ATP.
Reversibel: ja
Zellpermeabel: ja
Ziel-IC50: 60 nmol/l gegen Cdk2
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 3 Monate haltbar.
Other Notes
Davis, S.T., et al. 2001. Science291, 134.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 219445-1MG | 04055977218404 |
| 219445-5MG | 04055977218411 |