Fortfahren mit
219008
Katalase, humane Erythrozyten
Catalase from human erythrocytes, CAS 9001-05-2. Composed of four identical subunits of ~60 kDa each.
Synonym(e):
Katalase, humane Erythrozyten
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 198,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
EG-Nummer:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.25
MDL number:
eCl@ss:
32160410
Specific activity:
≥50,000 units/mg protein
Assay:
≥95% (SDS-PAGE)
€ 198,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
description
Merck USA index - 14, 1900
assay
≥95% (SDS-PAGE)
form
liquid
specific activity
≥50,000 units/mg protein
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
O(CC)C(=O)c1ccc(cc1)O
InChI
1S/C9H10O3/c1-2-12-9(11)7-3-5-8(10)6-4-7/h3-6,10H,2H2,1H3
InChI key
NUVBSKCKDOMJSU-UHFFFAOYSA-N
General description
In Kombination mit Superoxiddismutase und Glutathionperoxidase steuert Katalase die Werte von aus Sauerstoff gewonnenen freien Radikalen in Säugetierzellen. Zusammen können diese Moleküle als somatische Oxidansabwehr dienen. Verhindert die Apoptose in kultivierten Follikeln von Ratten.
Packaging
Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Fläschchenetikett.
Physical form
In 50 mmol/l Tris, pH-Wert 8,0.
Preparation Note
Aus Plasma hergestellt, das in zertifizierten Tests für HBsAg und Antikörper gegen HIV und HCV als negativ befunden wurde.
Nach dem erstmaligen Auftauen in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C).
Other Notes
Eine Einheit ist als die Menge an Enzym definiert, die je Minute bei 25 °C und einem pH-Wert von 7,0 1,0 µmol H₂O₂ abbaut.
Tilly, J.L. und Tilly, K.I. 1995. Endocrinology136, 242.
Bonaventura, J., et al. 1972. Arch. Biochem. Biophys.150, 606.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Für Kunden in den USA: Enthält Quecksilber; nicht im Müll entsorgen – gemäß den örtlichen, staatlichen oder bundesstaatlichen Gesetzen entsorgen.
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C3556C1345E3289
assay
≥95% (SDS-PAGE)
assay
≥90% (SDS-PAGE)
assay
-
assay
-
specific activity
≥50,000 units/mg protein
specific activity
≥30,000 units/mg protein
specific activity
2,000-5,000 units/mg protein
specific activity
≥20000 units/mg protein
form
liquid
form
buffered aqueous solution
form
powder
form
lyophilized powder
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
219008-1MG04055977202038