Fortfahren mit
218800
Caspase-7, human, rekombinant, E. coli
Caspase-7, Human, Recombinant is expressed in E. coli as a single polypeptide. Fused at the N- and C- termini to a His•Tag sequence. Undergoes spontaneous autoprocessing to yield the active enzyme.
Synonym(e):
Mch3, ICE-LAP3
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352202
Specific activity:
≥15,000 units/mg protein
Recombinant:
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
Quality Level
form
lyophilized
specific activity
≥15,000 units/mg protein
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
shipped in
wet ice
storage temp.
−70°C
General description
Molekülmasse 12.000 und 20.000 (Heterodimer).
Rekombinante humane Caspase-7, die an den N- und C-Termini an eine His•Tag-Sequenz kondensiert ist und in E. coli als einzelnes Polypeptid exprimiert wird. Sie durchläuft anschließend eine spontane automatische Verarbeitung, um das aktive Enzym zu erzeugen. Sie ist nützlich für die Untersuchung der Enzymregulation und -kinetik, die Spaltung von Zielsubstraten und das Inhibitor-Screening. Molekülmasse: 12000 und 20000.
Preparation Note
In PBS, 15 % Glycerin auf 1 Einheit/µl rekonstituieren.
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-70 °C). Stammlösungen sind bei -70 °C bis zu 3 Monate haltbar.
Other Notes
Eine Einheit ist als die Menge an Enzym, die je Stunde bei 37 °C und einem pH-Wert von 7,2 1 nmol Ac-DEVD-pNA (Katalognr. 235400) spaltet, definiert.
Stennicke, H.R. und Salvesen, G.S. 1997. J. Biol. Chem.272, 25719.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Shresh Pathak et al.
JCI insight, 5(3) (2020-02-14)
Interleukin-1β (IL-1β) is a key proinflammatory cytokine involved in the progression of many autoinflammatory and autoimmune diseases, including autoimmune inner ear disease (AIED). IL-1β inhibition has been shown to result in clinical hearing improvement in a small cohort of corticosteroid-resistant
Global Trade Item Number
SKUGTIN
218800-100U04055977218800