Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 3000 U | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 582,00 |
Über diesen Artikel
€ 582,00
recombinant
expressed in E. coli
Quality Level
assay
≥90% (SDS-PAGE)
form
liquid
specific activity
≥25,000 units/mg protein, ≥50,000 units/mL
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
General description
Caspasen sind Enzyme, die zur Familie der Cysteinproteasen gehören. Bei Säugetieren haben Forscher 13 Caspasen entdeckt. Sie verstärken chemische Reaktionen, indem sie, geführt von Asparaginsäure, auf bestimmte Substanzen abzielen. Diese Caspasen lassen sich weiterhin in zwei Gruppen unterteilen: apoptotische Caspasen (Caspase 2, 3, 6, 7, 8, 9 und 10) und inflammatorische Caspasen (Caspase 1, 4, 5, 11 und 12). Neben entzündlichen Organen wie der Milz, den Lymphknoten und dem Thymus wird Caspase 1 auch in Fettgewebe, Leber und Darm exprimiert. Rekombinante humane Caspase 1, die am N-Terminus an eine His•Tag-Sequenz fusioniert ist und in E. coli exprimiert wird. Sie ist nützlich für die Untersuchung der Enzymregulation, die Spaltung von Zielsubstraten und das Inhibitor-Screening. Molekülmasse 10000 und 20000.
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Other Notes
Thornberry, N.A., et al. 1992. Nature 356, 768.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥90% (SDS-PAGE) | assay ≥95% (SDS-PAGE) | assay ≥90% (SDS-PAGE) | assay ≥95% (SDS-PAGE) |
| specific activity ≥25,000 units/mg protein, ≥50,000 units/mL | specific activity ≥150,000 units/mg protein, ≥50,000 units/mL | specific activity ≥30,000 mU/mg protein | specific activity ≥6000 units/mg protein |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli |
| storage condition OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles | storage condition OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles | storage condition OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles | storage condition OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles |
| storage temp. −70°C | storage temp. −70°C | storage temp. −70°C | storage temp. −70°C |
Lagerklasse
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 218783-3000U | 04055977218756 |