Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 170,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C15H9F6N5OS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
421.32
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
solid
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Level
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
solubility
DMSO: 5 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)c1[n](nc(c1)C(F)(F)F)c2ccc(cc2)NC(=O)c3[s]nnc3C
InChI
1S/C15H9F6N5OS/c1-7-12(28-25-23-7)13(27)22-8-2-4-9(5-3-8)26-11(15(19,20)21)6-10(24-26)14(16,17)18/h2-6H,1H3,(H,22,27)
InChI key
XPRZIORDEVHURQ-UHFFFAOYSA-N
General description
Ein zelldurchdringendes Pyrazol, das als stärkerer Blocker des an Stim1 und Orai1 gekoppelten und durch den CRAC-Kanal (Ca2+ release-activated Ca2+ channel, durch Ca2+-Freisetzung aktivierter Ca2+-Kanal) vermittelten SOCE (store-operated Ca2+ entry, speicherabhängiger Ca2+-Einstrom) in RBL-2H3-Zellen (IC50 = 590 nM mittels Fura-2; Spitzenstromdichte pA/pF = -1,13 bzw. -7,50 mit oder ohne 3 µM BTP2/Pyr2 mittels Whole-Cell-Patch-Clamp-Technik) wirkt als der durch den Kationenkanal mit transientem Rezeptorpotenzial TRPC3 vermittelten ROCE (receptor-operated C2+ entry, rezeptorabhängiger Ca2+-Einstrom) in TRPC3-exprimierenden HEK293-Zellen (IC50 = 4,21 µM mittels Fura-2; pA/pF = -1,54 bzw. -18,50 mit oder ohne 3 µM BTP2/Pyr2). Eine hervorragende Ergänzung zu Pyr3 (Art.-Nr. 648490), Pyr6 und Pyr10 bei Untersuchung der Ca2+-Signalgebung.
Biochem/physiol Actions
Primärziel
CRAC-Kanal
CRAC-Kanal
Ziel-IC50: 590 nM mittels Fura-2
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 6 Monate haltbar.
Other Notes
Schleifier, H., et al. 2012. Br J PharmacolIn Press
Yonetoku, Y., et al. 2006. Bioorg. Med. Chem.14, 5370.
Yonetoku, Y., et al. 2006. Bioorg. Med. Chem.14, 4750.
Zitt, C., et al. 2004. J. Biol. Chem.279, 12927.
Trevillyan, J.M., et al. 2001. J. Biol. Chem.276, 48118.
Djuric, S.W., et al. 2000. J. Med. Chem.43, 2975.
Yonetoku, Y., et al. 2006. Bioorg. Med. Chem.14, 5370.
Yonetoku, Y., et al. 2006. Bioorg. Med. Chem.14, 4750.
Zitt, C., et al. 2004. J. Biol. Chem.279, 12927.
Trevillyan, J.M., et al. 2001. J. Biol. Chem.276, 48118.
Djuric, S.W., et al. 2000. J. Med. Chem.43, 2975.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 203890-5MG | 04055977204070 |