Fortfahren mit
203391
(−)-Blebbistatin
≥98% (HPLC), solid, ATPase inhibitor, Calbiochem®
Synonym(e):
(-)-Blebbistatin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 208,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H16N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
292.33
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
€ 208,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
(-)-Blebbistatin, The active enantiomer of (±)-Blebbistatin that accounts for the inhibitory activity towards ATPase and myosin II-dependent cellular processes.
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
potency
2 μM IC50
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
yellow
solubility
methanol: 1.5 mg/mL, 100% DMSO: 100 mg/mL, 90% DMSO: 75 mg/mL
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
N2(CC[C@@]3(C2=Nc4c(cc(cc4)C)C3=O)O)c1ccccc1
InChI
1S/C18H16N2O2/c1-12-7-8-15-14(11-12)16(21)18(22)9-10-20(17(18)19-15)13-5-3-2-4-6-13/h2-8,11,22H,9-10H2,1H3/t18-/m1/s1
InChI key
LZAXPYOBKSJSEX-GOSISDBHSA-N
General description
Das aktive Enantiomer von (±)-Blebbistatin (Katalognr. 203390) ist für die hemmende Wirkung gegen ATPase (IC50 = ~2 µmol/l) und Myosin II-abhängige zelluläre Prozesse verantwortlich. Berichten zufolge hemmt es die Actomyosin-ATPase-Aktivitäten von exprimiertem glattem Muskelmyosin IIA (SMA) und glattem Muskelmyosin IIB (SMB), der Schwerketten-Isoformen von glattem Muskelmyosin II (IC50 ~3 µmol/l).
Biochem/physiol Actions
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: ja
Zellpermeabel: ja
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen in 90%igem DMSO oder Methanol sind bei -20 °C bis zu 1 Monat haltbar. Stammlösungen in 100%igem DMSO sind instabil; direkt vor dem Gebrauch rekonstituieren.
Other Notes
Eddinger, T.J. et al. 2007. J. Pharmacol. Exp. Ther.320, 865.
Shu, S., et al. 2005. Proc. Natl. Acad. Sci. USA102, 1472.
Kovacs, M., et al. 2004. J. Biol. Chem.279, 35557.
Straight, A.F., et al. 2003. Science299, 1743.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Gesundheitsschädlich & Karzinogen / Teratogen (E)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (-)-Blebbistatin
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Andrew D Doyle et al.
Developmental cell, 56(6), 826-841 (2021-03-12)
We describe a cellular contractile mechanism employed by fibroblasts and mesenchymal cancer cells to migrate in 3D collagen gels. During 3D spreading, fibroblasts strongly deform the matrix. They protrude, polarize, and initiate migration in the direction of highest extracellular matrix
Dennis J Yuan et al.
Biomaterials, 273, 120797-120797 (2021-04-21)
T cell activation is sensitive to the mechanical properties of an activating substrate. However, there are also contrasting results on how substrate stiffness affects T cell activation, including differences between T cells of mouse and human origin. Towards reconciling these
Charlotte Canet-Jourdan et al.
Journal of cell science, 135(14) (2022-06-16)
The metastatic progression of cancer remains a major issue in patient treatment. However, the molecular and cellular mechanisms underlying this process remain unclear. Here, we use primary explants and organoids from patients harboring mucinous colorectal carcinoma (MUC CRC), a poor-prognosis
Global Trade Item Number
SKUGTIN
203391-1MG04055977221275
Questions
  1. Can this be stored in -80 once in 90%DMSO? 
    1 answer
    1. Following reconstitution in DMSO, it is recommended to aliquot and freeze stock solutions at -20°C for up to 1 month. The solution stability at -80°C has not been determined for this product.