Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 160,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H16N2O3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
244.31
UNSPSC Code:
41116133
NACRES:
NA.43
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
(Synthetic chemical)
Quality Level
description
RTECS - XJ9088200
Merck USA index - 14, 1231
assay
≥97% (by assay)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white
solubility
water: 1 mg/mL
cation traces
heavy metals: ≤0.001%
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
S1C(C2NC(=O)NC2C1)CCCCC(=O)O
InChI
1S/C10H16N2O3S/c13-8(14)4-2-1-3-7-9-6(5-16-7)11-10(15)12-9/h6-7,9H,1-5H2,(H,13,14)(H2,11,12,15)
InChI key
YBJHBAHKTGYVGT-UHFFFAOYSA-N
General description
Ein schwefelhaltiges Vitamin, dass in zahlreichen Carboxylierungs- und Deaminierungsreaktionen eine Rolle spielt.
Wachstumsfaktor, der in zahlreichen natürlich auftretenden Carboxylierungsreaktionen eine Rolle spielt.
Preparation Note
Nach der Rekonstitution im Kühlschrank aufbewahren (bei 4 °C). Stammlösungen sind bei 4 °C bis zu 2 Monate haltbar.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under D-(+)-Biotin
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Mohd Anisul et al.
eLife, 10 (2021-08-18)
The virus SARS-CoV-2 can exploit biological vulnerabilities (e.g. host proteins) in susceptible hosts that predispose to the development of severe COVID-19. To identify host proteins that may contribute to the risk of severe COVID-19, we undertook proteome-wide genetic colocalisation tests
Chun-Min Shan et al.
Cell reports, 35(7), 109137-109137 (2021-05-20)
Oncogenic histone lysine-to-methionine mutations block the methylation of their corresponding lysine residues on wild-type histones. One attractive model is that these mutations sequester histone methyltransferases, but genome-wide studies show that mutant histones and histone methyltransferases often do not colocalize. Using
Paniz Izadi et al.
iScience, 24(8), 102822-102822 (2021-08-03)
The formation of combined electrogenic/electrotrophic biofilms from marine sediments for the development of microbial energy storage systems was studied. Sediment samples from the German coasts of the Baltic and the North Sea were used as inocula for biofilm formation. Anodic
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 2031-1GM | 07790788056780 |