Fortfahren mit
20-221
NAD-Co-Faktor
Can be used as a cofactor in reactions with NAD-dependent histone deacetylase enzymes.
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41116012
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160405
Form:
solid
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
form
solid
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
activity assay: suitable (histone deacetylase (HDAC))
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
Gene Information
human ... IDH3A(3419)
General description
Produktbezeichnung ββ-Nicotinamidadenindinukleotidhydrat
Molare Masse: 663,4
Verwendung: Kann in Reaktionen mit NAD-abhängigen Histondeacetylase-Enzymen als Co-Faktor eingesetzt werden.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
NAD98-RONAD100-RON6660
NAD Grade II, free acid
Roche
NAD98-RO
NAD
NAD Grade I, free acid
Roche
NAD100-RO
NAD
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
200
form
solid
form
lyophilized
form
lyophilized
form
powder
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
-
UniProt accession no.
P50213
UniProt accession no.
-
UniProt accession no.
-
UniProt accession no.
-
technique(s)
activity assay: suitable (histone deacetylase (HDAC))
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
manufacturer/tradename
Upstate®
manufacturer/tradename
Roche
manufacturer/tradename
Roche
manufacturer/tradename
-
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Matrix-assisted laser-desorption/ionization mass spectrometric approaches for the identification of gel-separated proteins in the 5-50 pmol range.
S D Patterson
Electrophoresis null
Activation of the CD3/T cell receptor (TcR) complex or of protein kinase C potentiate adenylyl cyclase stimulation in a tumoral T cell line: involvement of two distinct intracellular pathways.
C Bihoreau,A Heurtier,A Enjalbert,N Corvaia,A Bensussan,L Degos,C Kordon
European Journal of Immunology null
L Del Pozo et al.
European journal of biochemistry, 213(2), 849-857 (1993-04-15)
Two genes (SCR1 and SCR2) encoding natural cycloheximide resistance in the budding yeast Schwanniomyces occidentalis have been cloned by expression in Saccharomyces cerevisiae. Both genes determine resistance to the inhibitory action of cycloheximide on the ribosome, SCR1 and SCR2 are