Fortfahren mit
20-201
Proteaseinhibitor-Cocktail I
solid, for the inhibition of serine, cysteine, aspartic and metalloproteases. This small molecule/inhibitor is primarily used for Biochemicals applications.
Synonym(e):
Proteaseinhibitor-Mix
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352200
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.77
Form:
solid
Solubility:
water: soluble
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Proteaseinhibitor-Cocktail I, The Protease Inhibitor Cocktail I controls the activity of Protease. This small molecule/inhibitor is primarily used for Biochemicals applications.
Quality Level
form
solid
manufacturer/tradename
Upstate®
solubility
water: soluble
shipped in
dry ice
Application
Allgemein zur Hemmung von Serin, Cystein, Asparaginsäure und Metallproteasen einsetzbar.
Physical form
2 mmol/l AEBSF, 1 mmol/l EDTA, 130 μmol/l Bestatin, E-64 14 μmol/l, 1 μmol/l Leupeptin, 0,3 μmol/l Aprotinin, wenn es in 100 ml Puffer rekonstituiert wird; als lyophilisiertes Pulver bereitgestellt.
Preparation Note
5 Jahre bei -20 °C
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PIC0001P9599P8465
form
solid
form
(non-freezing liquid formulation )
form
DMSO solution
form
lyophilized powder
manufacturer/tradename
Upstate®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
300
solubility
water: soluble
solubility
-
solubility
water: soluble
solubility
water: soluble
shipped in
dry ice
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Proteaseinhibitor-Cocktail I
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
The possible causes and potential remedies for challenges encountered in the immunoprecipitation-Western blot technique, which consists of cell lysis, formation of the antibody-antigen (immune) complex, precipitation of the immune complexes, and analysis by Western blotting.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
20-20108436037123948