Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160405
Form:
liquid
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Level
form
liquid
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
shipped in
wet ice
Application
Wird zum Aktivieren von PKA in vitro eingesetzt
Physical form
20 mmol/l MOPS, 25 mmol/l β-Glycerinphosphat, 5 mmol/l EGTA, 1 mmol/l Natriumorthovanadat und 1 mmol/l DTT
Preparation Note
1 Jahr bei -20 °C
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| manufacturer/tradename Upstate® | manufacturer/tradename BioControl Systems | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| form liquid | form - | form - | form - |
| shipped in wet ice | shipped in - | shipped in wet ice | shipped in wet ice |
| technique(s) activity assay: suitable (kinase) | technique(s) PCR: suitable | technique(s) ELISA: suitable | technique(s) immunohistochemistry: suitable (paraffin) |
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 20-198 | 04053252368608 |