Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41116012
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160405
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenform
liquid
Quality Level
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
affinity binding assay: suitable (G-protein)
shipped in
dry ice
General description
Guanosin5′-O-(3-Thio)Triphosphat (GTPγS) ist ein langsam hydrolysierbares und nicht hydrolysierbaresGTP-Analog. Es wirkt als G-Protein-aktivierendes Nukleotid. GTPγS kanndie Aktivität des G-Protein-gekoppelten Rezeptors (GPCR) stimulieren.
Application
Forschungskategorie
Alle
Alle
GTP-gamma-S zur Verwendung als positive Beladungskontrolle in Aktivitätsassay-Kits.
Physical form
Steriles Wasser
Preparation Note
1 Jahr bei -20 °C
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
Sodium iron EDTA [NaFe(III)EDTA] as a food fortificant: the effect on the absorption and retention of zinc and calcium in women.
L Davidsson,P Kastenmayer,R F Hurrell
American Journal of Clinical Nutrition null
L Hagen et al.
Clinical chemistry, 39(1), 134-138 (1993-01-01)
High-performance ion chromatography (HPIC) has been widely used for oxalate analysis and, more recently, for glycolate analysis. We describe a procedure for sample preparation in which the plasma ultrafiltrate is acidified during harvesting with a cation-exchange resin, and the chloride
Interaction between colonic acetate and propionate in humans.
T M Wolever,P Spadafora,H Eshuis
American Journal of Clinical Nutrition null
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 20-176 | 04053252366857 |
| 71392-1L | 04061832844800 |
| 71392-5L | 04061837634642 |
| C9985-1EA | 04061826744284 |
| 655204-100ML | 07790788052171 |
| Z744800-1EA | 04065272807111 |
| Z744799-1EA | 04065272807098 |
| 1016451000 | 04022536023410 |
| 1094371000 | 04022536114323 |
| 1094374000 | 04027269143596 |
| 1094361000 | 04022536114309 |
| 1078271000 | 04022536096988 |
| 1094321000 | 04022536114224 |
| 1094351000 | 04022536114279 |
| 1094604000 | 04027269299958 |
| 1094614000 | 04027269029852 |
| 1094331000 | 04022536114231 |
| 1094621000 | 04022536114675 |
| 1094381000 | 04022536114347 |
| 1098870050 | 04065269249481 |