Fortfahren mit
20-158
0,5 mol/l EDTA
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41116012
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160405
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
liquid
Quality Level
manufacturer/tradename
Upstate®
shipped in
wet ice
General description
Ethylendiamintetraessigsäure (EDTA) ist eine Aminopolycarbonsäure (APCA).[1] Sie dient als Metallchelatbildner.[2] EDTA ist ein Antikoagulans, das die Blutgerinnung durch das Chelatisieren von Calcium aus dem Blut hemmt. Die durch EDTA vermittelte Thrombozytenaggregation führt zu Pseudothrombozytopenie[3]. Sie wird zur Behandlung von Vergiftungen durch Schwermetalle wie Quecksilber und Blei eingesetzt.[2]
Application
0,5 mol/l EDTA wurde als Bestandteil von Dulbeccos phosphatgepufferter Kochsalzlösung (DPBS) für die Resuspension von trypsinierten HEK293T-Zellen (humane embryonale Nieren-293T) in einem Ataxin-1-Aggregationskinetik-Assay eingesetzt.[4] Sie kann auch in Chromatin-Immunpräzipitations(ChIP)-Assays eingesetzt werden.
Physical form
0,5 mol/l EDTA, pH-Wert 8,0.
Preparation Note
1 Jahr bei 4 °C
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
signalword
Warning
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
target_organs
Respiratory Tract
pictograms
Health hazardExclamation mark
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Hae Lyun Ahn et al.
The Korean journal of internal medicine, 17(1), 65-68 (2002-05-17)
EDTA-dependent pseudothrombocytopenia (PTCP) is the phenomenon of a spurious low platelet count due to EDTA-induced aggregation of platelets. Since the failure to recognize EDTA-dependent PTCP may result in incorrect diagnosis and inappropriate treatment, the recognition of this phenomenon is very
Eveliina Repo et al.
Water research, 47(14), 4812-4832 (2013-07-19)
Due to the excellent chelating properties of aminopolycarboxylic acid (APCAs), they can be used for the removal of metals from contaminated waters. This paper reviews the research results obtained for both commercial and self-prepared adsorbents functionalized with four most common
Simon Finnegan et al.
Advances in wound care, 4(7), 415-421 (2015-07-15)
Significance: Methods employed for preventing and eliminating biofilms are limited in their efficacy on mature biofilms. Despite this a number of antibiofilm formulations and technologies incorporating ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA) have demonstrated efficacy on in vitro biofilms. The aim of this
Global Trade Item Number
SKUGTIN
20-15804053252580949