Fortfahren mit
1.99057
Pufferlösung
(di-sodium hydrogen phosphate/potassium dihydrogen phosphate), colour:yellowtraceable to SRM from NIST and PTB pH 7.00 (25°C) Certipur®
Synonym(e):
Pufferlösung pH 7,0 (25 °C in H2O) (Di-Natriumhydrogenphosphat/Kaliumdihydrogenphosphat)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
500 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 46,50
4 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 275,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12161704
€ 46,50
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
certified reference material
Quality Level
product line
Certipur®
pH
7.0 (25 °C in H2O)
density
1.01 g/cm3 at 20 °C
application(s)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
format
mixture
storage temp.
15-25°C
General description
Die gelbe Dinatriumhydrogenphosphat/Kaliumdihydrogenphosphat-Pufferlösung wird in einem registrierten Kalibrierungslabor mit hochwertigen Reagenzien und Wasser gravimetrisch hergestellt. Ihr pH-Wert von 7,00 bei 25 °C wird mithilfe einer kombinierten Glaselektrode im Anschluss an eine 5-Punkt-Kalibrierung gemessen. Die Messung erfolgt gemäß DIN 19268 unter Verwendung von Referenzpufferlösungen, die DIN 19266, NIST, IUPAC, Ph. Eur. und USP entsprechen. Da der pH-Wert des Puffers von der Temperatur abhängig ist, muss während der Verwendung eine konstante Temperatur aufrechterhalten werden.
Bitte besuchen Sie ISO-Zertifikate und Selbstbewertung der Standortqualität, um auf die aktuellen Zertifikate und Zulassungen zuzugreifen.
Laden Sie das Zertifikat auf http://www.sigma-aldrich.com herunter, um die zertifizierten Werte, einschließlich Unsicherheiten und Ablaufdatum zu erhalten.
Application
Der Puffer wird als Standards zum Kalibrieren von pH-Messinstrumenten oder pH-Elektroden sowie als Kontrolle zum Messen des pH-Werts anderer Lösungen eingesetzt.
Features and Benefits
  • Gemessen und qualifiziert in einem gemäß ISO/IEC 17025 und ISO 17034 akkreditierten Labor
  • Rückführbar auf Sekundärreferenzstandards von NIST und zertifizierte Primärreferenzstandards von PTB
  • In verschlossenen 500-ml-Kunststoffflaschen und nachhaltigen und innovativen 4-l-Titripac®-PE/Aluminium-Verpackungen für ein reduziertes Abfallaufkommen erhältlich
  • Zur effizienten Prüfung ist im Lieferumfang ein detailliertes und chargenspezifisches Analysenzertifikat (CoA) enthalten
  • Das Produktetikett entspricht der ISO-Richtlinie 31 und enthält Informationen zu Bestellnummer, Produktbeschreibung, Chargennummer, Sicherheitsdaten und Verfallsdatum
  • Das Verpackungsmaterial wurde eingängigen Stabilitätsstudien gemäß ISO-Richtlinie 35 unterzogen
  • Eine Unsicherheit von ± 0,02 des pH-Werts bei 25 °C
Legal Information
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Titripac is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.990381.094611.09445
format
mixture
format
mixture
format
mixture
format
mixture
product line
Certipur®
product line
Certipur®
product line
Certipur®
product line
Certipur®
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
application(s)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
application(s)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
application(s)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
application(s)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
density
1.01 g/cm3 at 20 °C
density
1.00 g/cm3 at 20 °C
density
1.0 g/cm3 at 20 °C
density
1.01 g/cm3 at 20 °C
pH
7.0 (25 °C in H2O)
pH
8.0 (25 °C in H2O)
pH
9.0 (20 °C in H2O)
pH
4.0 (25 °C in H2O)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pufferlösung
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
199057050004027269386931
199057400004027269386948