Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C15H9BrN2O6S2
Molekulargewicht:
457.28
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.28
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
BCL6-Inhibitor, 79-6, The BCL6 Inhibitor, 79-6 controls the biological activity of BCL6. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cancer applications.
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
dark red
solubility
DMSO: 50 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Eine zellpermeable Oxindol-Verbindung, welche die transkriptionsunterdrückende Aktivität von BCL6 selektiv hemmt (~70 % bei 50 µmol/l in 293T-basierten Reporter-Assays), jedoch nicht die der drei anderen BTB/POZ-Familienmitglieder (bric-a-brac tramtrack broad complex/Poxvirus zinc finger) Kaiso, HIC1 und PLZF, indem es BCL6 durch die BTB-Domäne direkt bindet (Kd = 138 µmol/l) und die durch den Co-Repressor BBD (BCL6-Bindungsdomäne) vermittelte Wechselwirkung von BCL6 blockiert (IC50 = 212 µmol/l & Ki = 147 µmol/l in einer kompetitiven Bindung gegen SMRT-BBD-Peptid), was zur Hochregulation von BCL6-Zielgenen in BCL-abhängigem DLBCL (Diffuses großzelliges B-Zell-Lymphom), jedoch nicht BCL-unabhängigen Toledo- und OCI-Ly4-Zelllinien führt. Weist eine antiproliferative Wirkung gegen DLBCL-Zelllinien (IC50 von 24 bis 936 µmol/l) sowie primäre humane DLBCL-Zellen in vitro auf und unterdrückt das BCL-abhängige Tumorwachstum in Mäusen (<40 % der Größe des Kontrolltumors an Tag 9; 50 mg/kg/Tag durch i.p.) in vivo.
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 3 Monate haltbar.
Other Notes
Cerchietti, L.C., et al. 2010. Cancer Cell17, 400.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c