Fortfahren mit
1.94978
Sulfaminsäure
EMPLURA®
Synonym(e):
Amidosulfonsäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
NH2SO3H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
97.09
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
product line
EMPLURA®
Quality Segment
mp
215-225 °C (dec.) (lit.)
storage temp.
room temp
InChI
1S/H3NO3S/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)
InChI key
IIACRCGMVDHOTQ-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sulfaminsäure
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c