Fortfahren mit
1.94508
Dichlormethan
EMPLURA®
Synonym(e):
Methylenchlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH2Cl2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
84.93
UNSPSC Code:
12352101
Beilstein/REAXYS Number:
1730800
MDL number:
Bp:
39.8-40 °C (lit.)
Vapor pressure:
24.45 psi ( 55 °C), 6.83 psi ( 20 °C)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor density
2.9 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
24.45 psi ( 55 °C), 6.83 psi ( 20 °C)
product line
EMPLURA®
autoignition temp.
1223 °F
expl. lim.
22 %
dilution
(low-cost alternative, for basic applications)
refractive index
n20/D 1.424 (lit.)
bp
39.8-40 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
density
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
room temp
SMILES string
ClCCl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2
InChI key
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dichlormethan
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Lagerklasse
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 2
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
75-09-2
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)