Fortfahren mit
1.93643
Natriumacetat Trihydrat
greener alternative
EMPLURA®
Synonym(e):
Essigsäure Natriumsalz Trihydrat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3COONa · 3H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
136.08
UNSPSC Code:
12352302
Beilstein/REAXYS Number:
3732037
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
product line
EMPLURA®
Quality Segment
autoignition temp.
1112 °F
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
greener alternative category
storage temp.
room temp
SMILES string
O.O.O.[Na+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Na.3H2O/c1-2(3)4;;;;/h1H3,(H,3,4);;3*1H2/q;+1;;;/p-1
InChI key
AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which belong to one of the four categories of greener alternatives. Sodium acetate trihydrate supports sustainable technologies as an eco-friendly phase change material for thermal energy storage, offering efficient heat retention and release while reducing energy waste and promoting cleaner energy solutions.Click here for more information.
Other Notes
Enzymsubstrat für Acetatkinase (EC 2.7.2.1)
Legal Information
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Natriumacetat Trihydrat
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c